Merck
MSVMHTS00
Supporto da vuoto MultiScreenHTS
The MultiScreen®HTS Vacuum Manifold is designed for use with 96-well plate and 384-well plate MultiScreenHTS filter and collection plates
MultiScreenHTS Vacuum Manifold
Sinonimo/i:
Supporto da vuoto MultiScreen
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
2.230,00 €
2.230,00 €
Spedizione prevista il02 febbraio 2026Dettagli
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.22
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
impiego
Manual
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
MultiScreen®
Dimens. piastra
384 well
96 well
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
M8IPS4510MSFCNXB50MSIPN45
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
product line
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
manufacturer/tradename
MultiScreen®
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Descrizione generale
Indipendentemente dall’applicazione a cui state lavorando, Millipore ha una piastra adatta ad ogni vostra esigenza specifica. Le piastre MultiScreen sono apprezzate da tempo quali strumenti affidabili per la scoperta di nuovi farmaci e le ricerche nel campo delle life science.
Piastre filtranti HTS
- Le piastre MultiScreenHTS sono state sviluppate specificamente per l′impiego con stazioni di lavoro automatizzate ad elevata produttività. Le pareti rigide migliorano la manipolazione e le etichette dei codici a barre trovano ampio spazio su cui essere apposte. I pozzetti sono sigillati individualmente per prevenire contaminazioni crociate durante l′incubazione e il raccoglitore inferiore può essere rimosso per accedere ai filtri. Le piastre filtranti sono disponibili nei formati da 96 e 384 pozzetti, con un′ampia selezione di membrane e plastiche.
- Il design delle nuove piastre filtranti Millipore MultiScreen HTS+ ad alto flusso riduce il binding aspecifico e la variabilità dell′intensità del segnale e del rumore di fondo, in particolar modo per i saggi di screening biochimico.
Piastre filtranti classiche
- Il design originale con più pozzetti è di grande utilità in molte applicazioni che richiedono l’immersione del filtro in una vaschetta. Il disegno unico delle piastre e la facilità di rimozione del raccoglitore inferiore sono ideali per i saggi Elispot, PAMPA, di screening cellulare (migrazione, invasione o chemiotassi) o per chi effettua rilevazioni con contatore topcount.
Accessorio – Supporto da vuoto MultiScreenHTS
- Il supporto da vuoto MultiScreenHTS è stato sviluppato in modo specifico per l′impiego con le piastre filtranti MultiScreenHTS. La combinazione dei due elementi determina prestazioni ottimali a livello di filtrazione e una facile integrazione nei sistemi automatizzati.
Piastre Millicell per saggi cellulari
- Oltre che nei formati tradizionali, le piastre filtranti sono disponibili anche con vassoi di coltura per far crescere e saggiare linee cellulari in sospensione o adese. Le cellule cresciute su piastre filtranti si differenziano meglio di quelle cresciute su substrati plastici tradizionali, fornendo così risultati che meglio si confrontano con quelli ottenuti in vivo. Questa combinazione piastra filtrante/vassoio può essere usata in diversi saggi cellulari, inclusi quelli relativi a trasporto, tossicità e di screening.
Altre note
contiene base del supporto, collare standard, guarnizioni, inserti delle guarnizioni, tutti i tubi, valvole e manometro
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. Boston, MA
    • Recensioni 2
    • Voti 2
    5 su 5 stelle.
    great plate washer
    Purchased the multiscreenHTS Vacuum Manifold to wash plates for ELISPOT assays. Previously we washed plates with DI water in the sink which was time consuming and sometimes resulted in ruptured well membranes. The multiscreen HTS Vacuum Manifold greatly increased plate washing time efficiency and significantly reduced background issues by washing all wells uniformly.
    Traduci con Google
    Utile?
Contatta l'Assistenza Tecnica