Scegli un formato
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.Vai a
Materiali
acetal (polypropylene) housing
filter aid (Synthetic filter media)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Millistak+®
Caratteristiche
hydrophilic
Superficie filtrante
1.1 m2
Impurezze
(LAL test)
input
liquid
Raccordi
fitting Flat Seal
applicazioni
pharma/biopharma processes
Codice
X0SP
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- 42% average reduction in corrugated packaging material per product.
- 29% decrease in the number of pallets further reducing energy use and emissions.
- 75% reduction in operator time to open and manage the product and packaging.
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Contatta l'Assistenza Tecnica