Scegli un formato
1.710,00 €
1.710,00 €
Spedizione prevista il29 dicembre 2025Dettagli
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Pellicon® 2 Mini Modulo per ultrafiltrazione Biomax®, filtration area 0.1 m2, NMWCO 300 kDa
material
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
manufacturer/tradename
Pellicon®
parameter
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
H
2.16 cm (0.85 in.)
L
21 cm (8.3 in.)
W
5.6 cm (2.2 in.)
filtration area
0.1 m2
membrane nominal area
0.1 m2
gravimetric extractables
≤1500 mg/m2
matrix
Biomax®
pore size
300 kDa NMWCO
pH
1-14
Quality Level
Categorie correlate
1 of 4
Questo articolo | P2B300C01 | P2B01MC01 | P2B030V01 |
|---|---|---|---|
| matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® |
| pore size 300 kDa NMWCO | pore size 300 kDa NMWCO | pore size 1000 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| material polyethersulfone , polyurethane adhesive, polypropylene screen | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive |
| parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) |
| technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® |
Analysis Note
Application
- Soluzioni di proteine
- Soluzioni di polisaccaridi
- Sospensioni virali
Raccolta, lavaggio e chiarificazione di:
- Colture e lisati cellulari
- Sospensioni colloidali
- Colture virali
Features and Benefits
- Rete di tipo V (rete sospesa)
- Membrane void-free di ultima generazione, all′altezza praticamente di qualsiasi sfida in fatto di separazione
- Percorso di flusso breve, per un flusso maggiore e una capacità di separazione a risoluzione più elevata
- Possibilità di scegliere la configurazione del canale di flusso ed ottimizzare quindi i processi
- Scale-up programmabile e veloce
- Scalabilità lineare reale, dai moduli su scala da laboratorio ai gruppi assemblati che operano su scala industriale processando migliaia di litri.
- Permette di lavorare con una risoluzione maggiore, rese più elevate e una maggior resistenza alla contropressione
- Le membrane Ultracel sono membrane composite accoppiate ad un substrato microporoso in modo da ottenere membrane prive di imperfezioni, caratterizzate da un′adesione ottimale.
General description
La membrana in polieteresolfone BIOMAX 100 di Millipore è provvista di supporti privi di spazi vuoti (void-free) per evitare il rilascio di soluti attraverso le microimperfezioni normalmente associate agli spazi vuoti presenti sotto il sottile strato superficiale delle membrane UF convenzionali. Queste membrane void-free sono più permeabili, con il risultato di operare a flusso elevato con una ritenzione di prodotto equivalente o addirittura maggiore. Le membrane void-free assicurano gli stessi vantaggi dei sistemi rapidi, ad alta resa e più piccoli
Il modulo UF BIOMAX Pellicon® 2 Mini è caratterizzato da un′area di filtrazione di 0,1 m2 con una dimensione dei pori pari a 300 kDa NMWCO.
Other Notes
Legal Information
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Contenuto correlato
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica