The SCT125 is neither a pre-stain nor a loading dye. According to the data sheet, the recommendation is to first run the gel, and then immerse it in a 1 to 10,000 dilution of SCT125 post-electrophoresis. Instructions for its use can be found on the product's data sheet, found in the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page: https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/sct125#product-documentation
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Vai a
Stato
liquid
tecniche
PCR: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for nucleic acid staining
Metodo di rivelazione
fluorometric
1 of 4
Questo articolo | SCT124 | SCT123 | SCT121 |
|---|---|---|---|
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
| suitability suitable for nucleic acid staining | suitability suitable for nucleic acid staining | suitability suitable for nucleic acid staining | suitability - |
| solubility water: soluble | solubility water: miscible | solubility water: soluble | solubility water: soluble |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric | detection method fluorometric |
Descrizione generale
Il colorante non è citotossico né mutageno a concentrazioni di molto superiori alle concentrazioni di lavoro utilizzate per la colorazione dei gel. GelGreen ha superato i test di sicurezza ambientale in conformità al Titolo 22 “Hazardous Waste Characterization” del California Code of Regulations (CCR), in base al quale GelGreen non è classificato come rifiuto pericoloso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: transilluminatore standard (254 nm) come un Dark Reader
Emissione: filtro verde a passo lungo come il filtro SYBR o il GelStar.
Applicazioni
Colture cellulari
Colorante per cellule vive
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Assorbanza: transilluminatore standard (254 nm) come un Dark Reader
Emissione: filtro verde a passo lungo come il filtro SYBR o il GelStar.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (Dimethylsulfoxide)
Contenuto correlato
-
Is SCT125 used as a pre-stain mixed into the gel prior to the electrophoresis run, or is it a loading dye that should be added to the samples immediately before being loaded into the wells?
Is SCT125 used as a pre-stain mixed into the gel prior to the electrophoresis run, or is it a loading dye that should be added to the samples immediately before being loaded into the wells?
1 risposta-
Utile?
-
-
Would gel green work for a gel reader that uses blue light instead of UV light? The excitation needs to be about 480 nm
1 risposta-
Yes, this product compatible with either a 254 nm UV transilluminator or a gel reader equipped with visible light excitation (such as a 488 nm laser-based gel scanner or a Dark Reader).
Utile?
-
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica