Merck
SCT123
Colorante per acidi nucleici GelRed® 10000X in acqua
GelRed is a fluorescent nucleic acid stain designed to replace the highly toxic ethidium bromide (EtBr) for staining dsDNA, ssDNA or RNA in agarose gels or polyacrylamide gels.
Sinonimo/i:
Fluorescent DNA gel stain
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41105321
NACRES:
NA.31
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Stato
liquid
tecniche
PCR: suitable
Solubilità
water: soluble
Compatibilità
suitable for nucleic acid staining
Metodo di rivelazione
fluorometric
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SCT121SCT122SCT125
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: soluble
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
Descrizione generale
GelRed è un colorante fluorescente per acidi nucleici stabile, sensibile e sicuro per l'ambiente, ideato per sostituire il bromuro di etidio (EtBr), molecola dall′elevata tossicità, nella colorazione di dsDNA, ssDNA o RNA in gel di agarosio o di poliacrilammide. I coloranti GelRed ed EtBr sono caratterizzati da uno spettro simile (Figura 1), quindi è possibile sostituire direttamente l'EtBr con GelRed senza dover cambiare il sistema di analisi delle immagini in uso. Inoltre, GelRed, è molto più sensibile dell'EtBr (Figura 2).
Questo colorante non è citotossico e nemmeno mutageno a concentrazioni molto superiori di quelle che si usano per colorare i gel. GelRed ha superato i test di sicurezza ambientale in conformità al Titolo 22 “Hazardous Waste Characterization” del California Code of Regulations (CCR), in base al quale GelRed non è classificato come rifiuto pericoloso.
Proprietà spettroscopiche
Assorbanza: transilluminatore standard (302 o 312 nm)
Emissione: filtro per bromuro di etidio, SYBR o GelStar
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
GelRed è un colorante fluorescente per acidi nucleici ideato per sostituire il bromuro di etidio (EtBr), molecola dall′elevata tossicità, nella colorazione di dsDNA, ssDNA o RNA in gel di agarosio o di poliacrilammide.
Rivelazione di acidi nucleici
Sottocategoria di ricerca
Colorante per cellule vive
Stato fisico
Liquido
Nota sulla preparazione
GelRed è un colorante dotato di elevata stabilità. Conservare GelRed a temperatura ambiente, al riparo dalla luce. A basse temperature, il colorante può precipitare, con conseguente riduzione del segnale prodotto o comparsa di precipitato sulla superficie del gel. Se ciò dovesse accadere, riscaldare la soluzione a 45-50 °C per due minuti e agitare su vortex. Tenere al riparo dalla luce.
Risultati analitici
Proprietà spettrali
Assorbanza: transilluminatore standard (302 o 312 nm)
Emissione: filtro per bromuro di etidio, SYBR o GelStar
Note legali
GelRed is a registered trademark of Biotium Inc.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Contenuto correlato
Tools for plasmid preparation, in vitro transcription, mRNA purification, and LNP formulation in mRNA-based vaccine and therapeutic development.
Strumenti per la preparazione dei plasmidi, la trascrizione in vitro, la purificazione dell'mRNA e la formulazione di LNP nello sviluppo di vaccini e terapie a base di mRNA.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. I would like to use GelRed to visualize DNA-protein binding but the dye cannot be in excess of DNA. Therefore, for accurate calculations, what is the molarity of the 10000x stock solution?
    1 risposta
    1. The concentration of dye in 10,000X GelRed is approximately 10 mM.
      Utile?
  2. Hello, I want to order this DNA dye (GelRed® Nucleic Acid Stain 10000X Water, SKU: SCT123). Because I need it to stain the complex of DNA and proteins, if there is SDS in the dye, it won't work. So, I ask you a question. Does this dye contain any SDS?
    1 risposta
    1. This product does not contain SDS.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica