Merck
WP6111560
Chemical Duty Pump, 115 V/60 Hz
Sinonimo/i:
Laboratory vacuum pump
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
1 EA
1.360,00 €
1.360,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Ingresso CA/CC
115 V, 60 Hz
applicazioni
PFAS testing
Condizioni di spedizione
ambient
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
WP6122050WP6222050Z676284
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
AC/DC input
115 V, 60 Hz
AC/DC input
220 V, 50 Hz
AC/DC input
220 V, 50 Hz
AC/DC input
-
Descrizione generale
  • La pompa aspirante/premente resistente ai solventi è ideale per l'impiego in applicazioni biologiche, ambientali e industriali.
  • Presenta testa e diaframma resistenti alle sostanze chimiche e quindi può essere utilizzata con prodotti chimici e solventi corrosivi.
  • Resiste al vapore dei solventi e all'umidità
  • Corredata da 70 cm di tubo da 1/4” e da un filtro Millex-FA50 per la protezione in linea contro l′umidità.
  • Regolatori di vuoto e di pressione facili da regolare grazie ai manometri individuali.
  • Dispositivo portatile per facilitare gli spostamenti tra le postazioni di lavoro.
Applicazioni
Fonte di vuoto per portafiltri, collettori e dispositivi vari, tra cui il sistema filtrante Simplicity®, il sistema SNAP id® 2.0, la rampa per filtrazione da vuoto Multiscreen® HTS e i filtri Stericup®.
Azioni biochim/fisiol
Filtrazione sotto vuoto
Note legali
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SNAP id is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protocolli
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Contenuto correlato
Find analytical tools for air and fluid particle contamination monitoring in industrial environments.
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
MultiScreen® Filter Plates
Vedi tutto
Domande
  1. Hello, Is this pump rated to handle flammable solvents and/or their vapor, such as isopropanol? we have a concern here that it may cause a fire from exposure to these vapors. if it is rated for this, is there documentation that states it?
    1 risposta
    1. Yes, this product has the following materials of construction which are ideal for use with corrosive chemicals such as isopropanol.:
      Body and pump head: Die cast aluminum
      Diaphragm: Buna-N with PTFE lining
      Head gasket: Buna-N
      Leaf valves: High grade stainless steel
      Internal pump surfaces: PTFE-coated
      However, a chart for chemical resistance rating is not readily available.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica