Merck
52074
Sodium phosphate monobasic
suitable for HPLC, 99.0-101.0% (T)
Sinonimo/i:
Monosodium dihydrogen orthophosphate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
50 G
127,00 €
250 G
273,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
NACRES:
NB.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Saggio
99.0-101.0% (T)
Stato
powder or crystals
tecniche
HPLC: suitable
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
Solubilità
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
Stringa SMILE
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
S3139S8282S0751
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
DNA extraction: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable
form
powder or crystals
form
solid
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.1 g/mL at 25 °C, clear, colorless
solubility
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
pH
4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 1 M in H2O)
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
λ
10 % in H2O
λ
-
λ
-
λ
-
Applicazioni
Sodium phosphate monobasic may be used as a mobile phase in:
  • High-performance liquid chromatography (HPLC) determination of adenosine in human synovial fluid.[1]
  • Analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection.[2]
  • Analysis of benzalkonium chloride and its homologs using HPLC/HPCE.[3]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Simultaneous analysis of neuroendocrine tumor markers by HPLC-electrochemical detection
Manickum, T
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 877(32), 4140-4146 (2009)
HPLC determination of adenosine in human synovial fluid
Sottofattori E, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 24(5-6), 1143-1146 (2001)
Analysis of benzalkonium chloride and its homologs: HPLC versus HPCE
Prince SJ, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 19(6), 877-882 (1999)
Articoli
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica