Merck
79884
Acido etilendiamminotetraacetico
suitable for HPLC, LiChropur, 99.0-101.0% (KT)
Sinonimo/i:
EDTA, EDTA-Na2, Edatamil, Edetato, Etilendiamminotetraacetato di disodio, Sequestrene Na2
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
10 G
49,90 €
50 G
66,30 €
49,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.24
Beilstein:
3900609
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% (KT)
Stato
crystals
Qualità
LiChropur
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.145
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
27285E5134E4884
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
assay
99.0-101.0% (KT)
assay
99.0-101.0%
assay
99.0-101.0% (titration)
assay
99.0-101.0%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 100 g/L at 20 °C
solubility
3  M NaOH: 1.6 g/10 mL
solubility
H2O: 100 g/L at 20 °C
form
crystals
form
crystals
form
powder
form
solid
Applicazioni
Chelante di cationi bivalenti. Inibisce enzimi, come le metalloproteasi, che per essere attivi necessitano di cationi bivalenti.
Altre note
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica