Merck
A4718
Agarosio
Molecular Biology
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
25 G
238,00 €
100 G
749,00 €
238,00 €
Prezzo di listino280,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Agarosio, Molecular Biology
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
biological source
algae (marine)
grade
Molecular Biology
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
EEO
≤0.05
mp
≤75 °C (3% gel)
transition temp
gel point ≤35 °C (3% gel)
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
storage temp.
room temp
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A2576A9539A6013
Agarosio Molecular Biology
Sigma-Aldrich
A4718
Agarosio
Agarosio Ultra-low Gelling Temperature, molecular biology grade
Sigma-Aldrich
A2576
Agarosio
Agarosio BioReagent, Molecular Biology, low EEO
Sigma-Aldrich
A9539
Agarosio
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
EEO
≤0.05
EEO
≤0.12
EEO
0.09-0.13
EEO
0.09-0.13
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
for molecular biology
grade
Molecular Biology
grade
for molecular biology
grade
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, none detected
foreign activity
-
foreign activity
DNase, RNase, none detected
foreign activity
-
General description
Agarose is a polymer extracted from agar or agar-bearing marine algae. This purified linear galactan hydrocolloid comprises alternating co-polymers D-galactose and 3,6-anhydro-L-galactose units connected by α-(1→3) and β-(1→4) glycosidic bonds.[1] Agarose is highly biocompatible and possesses variable mechanical and diffusion properties.[2] Agarose can be used as a gelling agent, to separate nucleic acids electrophoretically.[3]
Analysis Note
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Application
Agarose has been used in the preparation of microgel slides employed in lysis and electrophoresis.[4] It has also been used in the gel electrophoresis to separate restriction enzyme digested products in catechol-O-methyltransferase (COMT) genotyping[5]
Ideal for the separation of small DNA fragments (e.g., PCR products) differing in size by as little as 2% and compares to the resolution of DNA in polyacrylamide gels. High resolution agarose is also ideal for resolving amplification fragment length polymorphisms (AmpFLP), short tandem repeats (STR) and tri- and tetranucleotide repeats.
Low ethidium bromide and SYBR Green background staining
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Manita Subedi et al.
BMC veterinary research, 14(1), 166-166 (2018-05-24)
The original article [1] contains errors in author panels and their contributions, errors in both the Methodology and the Results sections, and errors with respect to funding sources. The affected sections of the manuscript and their respective regions of corrected
Variations in catechol-O-methyltransferase gene interact with parenting to influence attention in early development
Voelker P, et al.
Neuroscience, 164(1), 121-130 (2009)
DNA integrity and semen quality in men with low seminal antioxidant levels
Shamsi MB, et al.
Mutation Research. Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 665(1-2), 29-36 (2009)
Agarose gel electrophoresis for the separation of DNA fragments
Lee PY, et al.
Journal of Visualized Experiments, (62) (2012)
Feng Xu et al.
PloS one, 6(4), e19344-e19344 (2011-05-10)
Decellularization and cellularization of organs have emerged as disruptive methods in tissue engineering and regenerative medicine. Porous hydrogel scaffolds have widespread applications in tissue engineering, regenerative medicine and drug discovery as viable tissue mimics. However, the existing hydrogel fabrication techniques
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Is this agarose high-resolution, and suitable for PCR applications?
    1 risposta
    1. The High Resolution Agarose, product number A4718, is an intermediate-melting agarose that offers approximately double the resolution capability compared to standard agarose. It is capable of resolving PCR products and DNA fragments ranging from 200-800 bp that differ in size by as little as 2%. This makes it ideal for separating small DNA fragments, such as PCR products, with very small size differences, offering a resolution comparable to that achieved with polyacrylamide gels.
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica