Merck
A9918
Agarosio
Type II-A, Medium EEO
Agarose
Sinonimo/i:
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan, Agarose ME
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
25 G
140,25 €
50 G
355,00 €
100 G
525,30 €
250 G
1.160,00 €
500 G
2.000,00 €
140,25 €
Prezzo di listino187,00 €Risparmia il 25%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
41105317
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-731-8
NACRES:
NA.25
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Agarosio, Type II-A, Medium EEO
ash
≤0.5%
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]4O[C@@H]5[C@H]([C@@H](OC5)[C@@H]4O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)O[C@H]2[C@H]3OC[C@@H]2O[C@H]([C@H]3O)O
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChI key
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
biological source
algae (Gelidium)
type
Type II-A
form
powder
impurities
≤7% water
turbidity
≤40 NP (1.5% gel)
EEO
0.16-0.19
mp
86.5-89.5  °C
transition temp
gel point 36 °C ±1.5 °C (1.5% gel)
gel strength
≥1000 g/cm2 (1% gel)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
Quality Level
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A3643A6013A5304
Agarosio Type II-A, Medium EEO
Sigma-Aldrich
A9918
Agarosio
Agarosio Type IV, Special High EEO
Sigma-Aldrich
A3643
Agarosio
Agarosio Type I, low EEO
Sigma-Aldrich
A6013
Agarosio
Agarosio Special High EEO
Sigma-Aldrich
A5304
Agarosio
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
gel strength
≥1000 g/cm2 (1% gel)
gel strength
-
gel strength
≥1200 g/cm2 (1% gel)
gel strength
≥700 g/cm2 (1% gel)
EEO
0.16-0.19
EEO
≥0.3
EEO
0.09-0.13
EEO
≤0.40
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
algae (Gelidium)
biological source
algae (marine)
biological source
algae (Gelidium & Gracilaria)
biological source
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.25%
anion traces
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.15%
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.2%
Analysis Note
Segue l′elenco delle caratteristiche specificate per il nostro agarosio:
contenuto in solfati - usato come indicatore di purezza, poiché il solfato è il principale gruppo ionico presente.
forza del gel -la forza che deve essere applicata a un gel per provocarne la rottura.
punto di gel - la temperatura alla quale una soluzione acquosa di agarosio gelifica al raffreddamento La transizione dallo stato liquido a gel delle soluzioni di agarosio è soggetto a isteresi, ovvero il punto di gel non coincide con la temperatura di fusione.
Elettroendosmosi (EEO) - indica un movimento di liquido attraverso il gel. I gruppi anionici in un gel di agarosio sono fissati alla matrice e non possono muoversi, mentre i controcationi dissociabili possono migrare verso il catodo nella matrice, dando origine a EEO. Poiché il movimento elettroforetico dei biopolimeri è solitamente diretto verso l'anodo, l'EEO può disturbarne la migrazione a causa della convezione interna.
Application
  • Porous Agarose Layered Magnetic Graphene Oxide Nanocomposite for Virus RNA Monitoring in Wastewater.: This innovative study showcases the use of agarose in the creation of a nanocomposite material for environmental monitoring, specifically for tracking viral RNA in wastewater (He et al., 2024).
  • Detection method for reverse transcription recombinase-aided amplification of avian influenza virus subtypes H5, H7, and H9.: Demonstrates the application of agarose in the development of diagnostic tools for detecting and monitoring avian influenza, emphasizing its critical role in enhancing bioanalytical methods (Zhang et al., 2024).
  • Evaluating Nanoparticles Penetration by a New Microfluidic Hydrogel-Based Approach.: This research utilizes agarose-based hydrogels in a microfluidic system to study nanoparticle penetration, offering insights into cellular interactions and nanoparticle dynamics that are essential for pharmaceutical development and nanotechnology (Goodarzi et al., 2024).
  • Antibacterial efficacy of copper-based metal-organic frameworks against Escherichia coli and Lactobacillus.: Agarose has been used to perform agarose gel electrophoresis for the synthesis of copper-based metal-organic frameworks, enhancing the antimicrobial properties of these compounds. This application points to the expanding role of agarose in antimicrobial research, relevant for both clinical and agricultural settings (Elmehrath et al., 2024).
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jennifer K Roebber et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(32), 6224-6232 (2019-06-07)
How taste buds detect NaCl remains poorly understood. Among other problems, applying taste-relevant concentrations of NaCl (50-500 mm) onto isolated taste buds or cells exposes them to unphysiological (hypo/hypertonic) conditions. To overcome these limitations, we used the anterior tongue of
Franziska Koch et al.
BMC oral health, 20(1), 148-148 (2020-05-21)
Periodontitis is a chronic inflammation of the tooth supporting structures that finally can lead to tooth loss. As chronic periodontitis is associated with systemic diseases multiple approaches have been followed to support regeneration of the destructed tissue. But very few
Ryosuke Matsumura et al.
Scientific reports, 8(1), 9905-9905 (2018-07-04)
The electrical impedance of cell membranes is important for excitable cells, such as neurons, because it strongly influences the amount of membrane potential change upon a flow of ionic current across the membrane. Here, we report on an investigation of
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto
Contatta l'Assistenza Tecnica