Merck
BP853
Amikacin sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Amikacin disulfate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
200 MG
265,00 €
265,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H43N5O13 · 2H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
781.76
Beilstein:
6172633
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amikacin
Stato
solid
Qualità
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A0365900PHR18601019494
Amikacin sulfate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP853
Amikacin sulfate
Amikacin sulfate European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
A0365900
Amikacin sulfate
Amikacin Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1860
Amikacin Sulfate
Amikacin sulfate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1019494
Amikacin sulfate
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Amikacin sulfate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Amikacin Injection
  • Confezionamento
    Unit quantity: 200 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Learn how British Pharmacopoeia (BP) sets the standard by offering quality British Pharmacopoeia Chemical Reference Substances (BPCRS).
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Health hazardExclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Repr. 2 - Skin Sens. 1
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)
    Visita l’Archivio dei documenti
    Domande
    Recensioni
    Nessuna valutazione
    Filtri attivi
    Contatta l'Assistenza Tecnica