Scegli un formato
148,75 €
148,75 €
Prezzo di listino175,00 €Risparmia il 15%Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. A0365900
traceable to USP 1019494
Famiglia di API
amikacin
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 g
applicazioni
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
1 of 4
Questo articolo | PHR1424 | PHR2687 | PHR1487 |
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging pkg of 1 g | packaging - | packaging pkg of 500 mg | packaging pkg of 500 mg |
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica