Scegli un formato
140,00 €
140,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
sildenafil
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(N4CCN(CC4)C)c1cc(c(cc1)OCC)c2[nH][c](c3[n](nc(c3n2)CC(C)C)C)=O
InChI
1S/C23H32N6O4S/c1-6-33-19-8-7-16(34(31,32)29-11-9-27(4)10-12-29)14-17(19)22-24-20-18(13-15(2)3)26-28(5)21(20)23(30)25-22/h7-8,14-15H,6,9-13H2,1-5H3,(H,24,25,30)
MDDMCAQUTIFYAH-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Questo articolo | 1612685 | Y0001578 | Y0001891 |
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| API family sildenafil | API family sildenafil | API family sildenafil | API family sildenafil |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica