Scegli un formato
628,00 €
628,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Hellma® fluorescence cuvettes, ultra Micro, High Performance Quartz Glass, Suprasil® quartz, spectral range 200-2500 nm, pathlength 3x3 mm, chamber volume 45 μL
material
PE stopper
Suprasil® quartz
description
3 windows
manufacturer/tradename
Hellma 105.251-QS
Hellma
parameter
200-2500 nm spectral range
technique(s)
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
aperture center H
15 mm
chamber volume
45 μL
pathlength
3x3 mm
detection method
fluorometric
1 of 4
Questo articolo | Z802433 | Z802549 | Z802662 |
|---|---|---|---|
| material PE stopper, Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz | material Suprasil® quartz |
| manufacturer/tradename Hellma 105.251-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.251-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.250-QS | manufacturer/tradename Hellma 105.250-QS |
| description 3 windows | description 3 windows | description 3 windows | description 3 windows |
| parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range | parameter 200-2500 nm spectral range |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm | H × W × D 45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm |
General description
Packaging
Legal Information
related product
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica