Merck
34863
2-Propanolo
greener alternative
99.9%, suitable for HPLC
Sinonimo/i:
Isopropanolo, sec-Propil alcol, Alcol isopropilico, IPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
100 ML
53,50 €
1 L
80,30 €
2.5 L
144,00 €
53,50 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
EC Number:
200-661-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635639
Grade:
HPLC grade
Assay:
99.9%
Technique(s):
HPLC: suitable
Application(s):
food and beverages
Bp:
82 °C (lit.)
Vapor pressure:
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
2-Propanolo, suitable for HPLC, 99.9%
InChI key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
SMILES string
CC(C)O
grade
HPLC grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
assay
99.9%
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
Quality Level
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.001% free acid (as C2H5COOH)
≤0.05% water (Karl Fischer)
color
APHA: ≤10
transmittance
210 nm, ≥20%
220 nm, ≥50%
230 nm, ≥75%
260 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 205 nm Amax: ≤1.0
λ: 210 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
application(s)
food and beverages
greener alternative category
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
4392076504471.05008
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.9%
Sigma-Aldrich
34863
2-Propanolo
2-Propanolo suitable for HPLC, 99.5%
Sigma-Aldrich
439207
2-Propanolo
2-Propanolo HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, 99.9%
Sigma-Aldrich
650447
2-Propanolo
2-Propanolo suitable for preparative chromatography, EMPROVE® ESSENTIAL, BP, USP
SAFC
1.05008
2-Propanolo
assay
99.9%
assay
99.5%
assay
99.9%
assay
≥99.8% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
500
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
autoignition temp.
750 °F
Application
Il 2-Propanolo (Isopropanolo) è stato utilizzato nell′isolamento e nella determinazione quantitativa mediante HPLC di caroteni e xantofille da estratti di pericarpo di Capsicum annum .[1] È stato utilizzato come solvente nella dissoluzione di precursori di Pt e TiO2 per la fabbricazione di elettrodi di Pt-TiO2/Ti[2]
Il 2-propanolo può essere usato con resa soddisfacente nella sintesi di metilisobutilchetone in presenza di catalizzatori bifunzionali a base di Cu.[3] Può subire l′ossidazione in presenza di ossido di manganese supportato su ossido di titanio per formare l′acetone.[4]
General description
Il 2-propanolo (isopropanolo) è un alcol secondario. È stato testato come sostituto per l′alimentazione di vari tipi di pile a combustibile.[5] La polvere di CuO sciolta nel 2-propanolo è stata utilizzata per la sintesi dei colloidi di Cu assistita da ablazione laser.[6] Una sospensione di 2-propanolo con Zn(NO3)2 è stata impiegata per la fabbricazione di fotoanodi di acciaio inossidabile rivestito in biossido di titanio (P25-TiO2/SS) con uno strato di P25-TiO2di spessore uniforme. Questo fotoanodo è stato utilizzato per il processo di degradazione elettrochimica fotocatalitica (ECPC).[7]
Other Notes
Avviso importante
  • L′articolo codice 34863-4X2.5L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34863-2.5L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
  • L′articolo codice 34863-6X1L uscirà di produzione. Ordinare il flacone singolo 34863-1L che è identico e ha le stesse esatte specifiche.
Per informazioni sulla miscibilità del 2-propanolo, visitare il link:
tabella di miscibilità/immiscibilità del 2-propanolo
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Features and Benefits
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This solvent is safe to use and thus aligns with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
53.6 °F - closed cup
flash_point_c
12.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Electrochemical oxidation of alcohols on Pt-TiO2 binary electrodes.
Hasa B, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 38(35), 15395-15404 (2013)
Electrochemical photocatalytic degradation of dye solution with a TiO2-coated stainless steel electrode prepared by electrophoretic deposition.
Lin WC, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 140, 32-41 (2013)
One-step MIBK synthesis: a new process from 2-propanol.
Di Cosimo JI, et al.
J. Catal., 208(1), 114-123 (2002)
Evaluation of Ethanol, 1-Propanol, and 2-Propanol in a Direct Oxidation Polymer-Electrolyte Fuel Cell A Real-Time Mass Spectrometry Study.
Wang J, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142(12), Wang J-Wang J (1995)
Articoli
A workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Domande
  1. Hi, I want to know if 2-Propanol (Cat. # 67-63-0) can be used for DNA precipitation.
    1 risposta
    1. This product has been tested for suitability in HPLC analysis.
      Please see the link below to review product I9516, which has been tested for suitability in DNA precipitation.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/i9516
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica