Merck
A8806
Sieroalbumina
fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 G
50,40 €
5 G
174,00 €
50,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.27
MDL number:
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Sieroalbumina, fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
mol wt
~66 kDa
purified by
cold ethanol fractionation
packaging
poly bottle of
origin
USA origin
free fatty acid content
≤0.02%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤0.02% fatty acid (GC)
≤0.1 ng/mg endotoxin
loss
≤5%
pH
4.8-7.5
solubility
water: soluble (40 mg/ml)
UniProt accession no.
foreign activity
AVA 9CFR 113.53, none detected
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
A3608A9085A2153
Sieroalbumina fatty acid free, low endotoxin, lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A8806
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A3608
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, essentially IgG free, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A9085
Sieroalbumina
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2153
Sieroalbumina
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
origin
USA origin
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, blood typing: suitable, microbiological culture: suitable
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Application
L′albumina da siero bovino è stata utilizzata nella soluzione preparata per la digestione dei tessuti.[1] È stata adoperata come agente bloccante nel saggio sulla diffusione cellulare.[2]
Poiché la BSA è un noto carrier di acidi grassi (FA), è importante controllare i particolari acidi grassi utilizzati per la coltivazione di linee cellulari sensibili a determinati acidi grassi. La BSA priva di acidi grassi è un reagente molto utile per questo tipo di esperimenti sulle colture cellulari; i ricercatori possono utilizzarla come carrier per gli acidi grassi specifici relativi al sistema di coltura cellulare in uso. Questo attenua i potenziali rischi per le cellule associati alla presenza di acidi grassi nella BSA non priva di acidi grassi.
Questo prodotto BSA viene appositamente testato per verificare le seguenti proprietà:
  • Assenza di acidi grassi/contenuto molto ridotto di acidi grassi
  • Basso livello di endotossine
  • Idoneità all′uso in coltura cellulare
Biochem/physiol Actions
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Features and Benefits
  • Testato per l′uso in coltura cellulare
  • Privo di acidi grassi
  • Basse endotossine
  • Frazionato a freddo mediante etanolo
General description
L′albumina da siero bovino (BSA) è una proteina sierica idrosolubile con una lunghezza di 583 amminoacidi e un peso molecolare calcolato di 66.430 Dalton.[3][4] I tre domini omologhi della BSA sono formati da sei a-eliche. A seconda del pH, l′albumina da siero bovino può andare incontro a un′isomerizzazione conformazionale reversibile. La struttura nativa della BSA diventa reattiva e flessibile in seguito a riscaldamento.[5]
La BSA è una proteina carrier per molte biomolecole, quali gli acidi grassi, gli amminoacidi e gli steroidi. In virtù delle sue proprietà di carrier, la BSA è ampiamente utilizzata anche nella coltura cellulare. Svolge inoltre alcune funzioni antiossidanti quando viene utilizzata nella coltura cellulare.
Preparation Note
Chiamato anche V frazione di Cohn; questo prodotto è ottenuto mediante una modifica del processo di Cohn per il frazionamento del plasma a freddo mediante etanolo.
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hajime Abe et al.
Nature communications, 10(1), 2824-2824 (2019-06-30)
The fibrogenic response in tissue-resident fibroblasts is determined by the balance between activation and repression signals from the tissue microenvironment. While the molecular pathways by which transforming growth factor-1 (TGF-β1) activates pro-fibrogenic mechanisms have been extensively studied and are recognized
Extracellular stimulation of mammalian neurons through repetitive activation of Na+ channels by weak capacitive currents on a silicon chip.
Schoen I and Fromherz P
Journal of Neurophysiology, 100, 346-346 (2008)
Judith A Stolwijk et al.
The Journal of biological chemistry, 291(44), 22894-22912 (2016-10-30)
Endothelial barrier function is tightly regulated by plasma membrane receptors and is crucial for tissue fluid homeostasis; its dysfunction causes disease, including sepsis and inflammation. The ubiquitous activation of Ca2+ signaling upon phospholipase C-coupled receptor ligation leads quite naturally to
Rapid confirmation and revision of the primary structure of bovine serum albumin by ESIMS and Frit-FAB LC/MS.
Hirayama K et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 173, 639-646 (1990)
Simon A Johnston et al.
BMC cell biology, 9, 65-65 (2008-12-11)
Cells use filopodia to explore their environment and to form new adhesion contacts for motility and spreading. The Arp2/3 complex has been implicated in lamellipodial actin assembly as a major nucleator of new actin filaments in branched networks. The interplay
Articoli
Lipid Induced Insulin Resistance
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Protocolli
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Contenuto correlato
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Vedi tutto
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica