Albumina di siero bovino (proteina BSA)
La sieroalbumina bovina (BSA) è una proteina monomerica costituita da una singola catena di aminoacidi con un peso molecolare di 66,5 kDa e si trova nel sangue delle mucche. Componente principale del plasma sanguigno, la BSA è prodotta dal fegato.
La BSA è comunemente utilizzata in laboratorio come integratore nei terreni di coltura biochimici e tissutali. La proteina stabilizza il volume del fluido extracellulare e funge da vettore per piccole molecole come steroidi, acidi grassi e ormoni tiroidei. La BSA viene utilizzata anche in una serie di applicazioni industriali e di ricerca, tra cui lo sviluppo di farmaci, la purificazione delle proteine e la lavorazione degli alimenti. Non è tossica e non è antigenica, quindi non dovrebbe causare una risposta immunitaria nell'uomo o in altri animali. Offriamo una gamma di prodotti BSA che sono stati utilizzati e pubblicati in articoli peer-reviewed per varie applicazioni, tra cui colture cellulari, IHC, ELISA, citometria a flusso e altro ancora. I nostri prodotti BSA sono adatti sia per la ricerca che per la produzione.
Prodotti
Utilizzo della BSA come standard proteico
La BSA viene spesso utilizzata come standard proteico per applicazioni di quantificazione, ad esempio per determinare la quantità totale di proteine in campioni di plasma. Viene inoltre spesso utilizzata come standard di riferimento per i test sulle proteine, in quanto la BSA è facilmente disponibile, facile da purificare, altamente stabile e priva di attività enzimatica.
Metodi di frazionamento della BSA
La BSA può essere purificata mediante frazionamento in etanolo freddo o frazionamento con shock termico. Offriamo BSA purificata mediante frazionamento con etanolo a freddo e frazionamento con shock termico in varie forme, tra cui polvere liofilizzata o soluzioni liquide di diverse concentrazioni. La BSA purificata è comunemente utilizzata nelle colture cellulari e tissutali, nel western blotting, nell'immunoblotting, come proteina di trasporto e come agente bloccante in immunodosaggi come gli ELISA per prevenire il legame non specifico di anticorpi o altre proteine. Può anche stabilizzare enzimi e altre proteine in soluzione e fungere da integratore proteico nei terreni di coltura cellulare per una maggiore nutrizione. Inoltre, la BSA purificata viene aggiunta alle soluzioni di anticorpi per aumentarne la stabilità e la durata.
Frazione V dell'albumina di siero bovino
La frazione V dell'albumina di siero bovino (BSA-FV) è una forma altamente purificata di BSA. Ha un elevato grado di purezza, in genere superiore al 98%, e non contiene livelli rilevabili di altre proteine o contaminanti. La BSA-FV viene utilizzata per stabilizzare gli enzimi purificati e come reagente di blocco del sito nelle tecniche ELISA.
Probumin® Bovine Serum Albumins
Probumin® sieroalbumine bovine sono formulazioni di BSA comunemente utilizzate per i tamponi, il blocco aspecifico, la stabilizzazione delle proteine e altre applicazioni diagnostiche. I prodotti Probumin® BSA sono fabbricati in casa, come polvere altamente purificata e ampiamente testata o come soluzioni al 30%. Sono disponibili in diverse qualità, tra cui cristallizzata, reagente, per scienze biologiche, diagnostica e microbiologica, a seconda dell'applicazione prevista. Data la varietà di usi della BSA, qui sono riportate alcune domande e risposte frequenti sulla molecola, i formati, i metodi e le applicazioni.
Probumin® BSA è una famiglia di prodotti di livello qualitativo MQ300 spesso utilizzata per la produzione di numerosi biologici, dispositivi medici, vaccini animali e test diagnostici approvati dalla FDA e dall'EMA. Il nostro impianto di produzione di Probumin® BSA a Kankakee, Illinois, USA, opera in base a un sistema di qualità ISO9001:2015 e segue i numeri di impianto (UE) n. 142/2011 in conformità con le normative europee. Essendo un prodotto di livello MQ300, ogni lotto di BSA è accompagnato da un Certificato di analisi che illustra in dettaglio i test e le specifiche del prodotto. Possiamo fornire un certificato di idoneità EDQM su richiesta; sono disponibili anche certificati di origine.
Come parte del processo di produzione, vengono condotti diversi test di qualità specifici, tra cui test di purezza, IgG, acidi grassi, endotossine, proteasi e agenti avventizi.
Risorse correlate
- Albumin from Bovine Serum Frequently Asked Questions (FAQs)
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
- HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA)
HPLC Analysis of Bovine Serum Albumin (BSA) on Zenix® SEC-300 versus SRT® SEC-300, Effect of Particle Size on Resolution
- Albumin in Cell Culture
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
- Probumin® Bovine Serum Albumin (BSA) Powders & Solutions - Frequently Asked Questions
Probumin® BSA is a commonly used bovine serum albumin for buffers, non-specific blocking, protein stabilization and other diagnostic applications. Given the diverse uses of BSA, here are some frequently asked questions and answers about the molecule, formats, methods, and applications.