Scegli un formato
45,56 €
182,00 €
621,00 €
45,56 €
Prezzo di listino53,60 €Risparmia il 15%Informazioni su questo articolo
Vai a
InChI key
KAAFITWSSODFMA-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-3-2-7(4-5-10)6-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN)cc1O
drug control
Home Office Schedule 1
storage temp.
−20°C
Quality Level
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
1 of 4
Questo articolo | M4251 | M5793 | M3142 |
|---|---|---|---|
| drug control Home Office Schedule 1 | drug control Home Office Schedule 1 | drug control - | drug control - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816) | Gene Information - | Gene Information human ... OPRM1(4988) |
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica