Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]Cl.O=C(N1CCCC1)[C@H](CC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)NS(C3=CC4=C(C(F)=C3)CNCC4)(=O)=O
InChI
1S/C23H25F4N3O3S.ClH/c24-20-13-18(12-16-6-7-28-14-19(16)20)34(32,33)29-21(22(31)30-8-1-2-9-30)11-15-4-3-5-17(10-15)23(25,26)27;/h3-5,10,12-13,21,28-29H,1-2,6-9,11,14H2;1H/t21-;/m0./s1
ZADKZNVAJGEFLC-BOXHHOBZSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
For characterization details of (R)-PFI-2 and (S)-PFI-2, please visit the PFI-2 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
(R)-PFI-2, the active SETD7 probe, is available from Sigma. To learn more about and purchase (R)-PFI-2, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Caratteristiche e vantaggi
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica