Scegli un formato
53,40 €
153,00 €
264,00 €
Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
BioPerformance Certified
Saggio
≥99.0% (titration)
Stato
powder
tecniche
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
Stringa SMILE
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
1 of 4
Questo articolo | S3139 | 71496 | 52074 |
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form crystals | form powder or crystals |
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥98% | assay ≥99.0% (T) | assay 99.0-101.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| grade BioPerformance Certified | grade anhydrous, for molecular biology | grade anhydrous, purum p.a. | grade - |
| pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water) | pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water) | pH 4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O) | pH 4.0-4.5 (20 °C, 10% in H2O) |
| technique(s) cell culture | insect: suitable | technique(s) activity assay: suitable | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable |
Descrizione generale
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica