Merck
SML1274
RI-1
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Chloro-1-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-morpholinyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
5 MG
92,65 €
25 MG
376,55 €
92,65 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11Cl3N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.61
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
yellow to orange
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C=CC(N2C(C(N3CCOCC3)=C(Cl)C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C14H11Cl3N2O3/c15-9-2-1-8(7-10(9)16)19-13(20)11(17)12(14(19)21)18-3-5-22-6-4-18/h1-2,7H,3-6H2
MWSUIZKGNWELRF-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
SML2240SML0800SML0599
RI-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1274
RI-1
IU1-47 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2240
IU1-47
DIF-1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0599
DIF-1
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
yellow to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Azioni biochim/fisiol
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor that binds covalently to the protein surface at Cysteine 319. RI-1 disrupts homologous recombination in human cells.
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Todd W Lewis et al.
Nucleic acids research, 47(7), 3503-3520 (2019-02-05)
The primary function of the UBE2T ubiquitin conjugase is in the monoubiquitination of the FANCI-FANCD2 heterodimer, a central step in the Fanconi anemia (FA) pathway. Genetic inactivation of UBE2T is responsible for the phenotypes of FANCT patients; however, a FANCT
Domande
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica