Merck
46958
Retinil acetato
analytical standard
Sinonimo/i:
Retinolo acetato, Vitamina A acetato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
100 MG
82,50 €
82,50 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H32O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
328.49
EC Number:
204-844-2
UNSPSC Code:
12164500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1915439
MDL number:
NACRES:
NA.24
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Retinil acetato, analytical standard
InChI key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
grade
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type fat soluble vitamin
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
57-58 °C
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
Categorie correlate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PHR1236R78821716002
Retinil acetato analytical standard
Supelco
46958
Retinil acetato
Retinil acetato Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1236
Retinil acetato
Retinil acetato solid or viscous liquid, BioReagent, synthetic, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
R7882
Retinil acetato
Retinyl acetate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard, solution of retinyl acetate (vitamin A) in peanut oil
USP
1716002
Retinyl acetate
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
single component solution
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
current certificate can be downloaded
CofA
-
CofA
-
feature
standard type fat soluble vitamin
feature
-
feature
-
feature
-
packaging
ampule of 100 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Application
Lo standard analitico può essere utilizzato anche come:
  • Determinazione simultanea di nove importanti vitamine liposolubili― acetato di retinile, palmitato di retinile, retinolo, α-tocoferolo, α-tocoferil acetato, colecalciferolo, ergocalciferolo, fillochinone, menachinone in vari prodotti alimentari commerciali mediante cromatografia a fluido supercritico abbinata a rivelazione con spettrometria di massa.
  • Ottimizzazione di un metodo cromatografico a fluido supercritico (SFC) per la stima simultanea di vitamine liposolubili (FVS) in campioni di olio di semi di canapa e di olio di pesce di scarto, in combinazione con un rivelatore a schiera di diodi (DAD)
  • Separazione e quantificazione mediante HPLC di esteri di β-carotene e vitamina A ed E in campioni di latte in polvere per neonati con rivelazione a fluorescenza (FLD)
  • Analisi di campioni di olio da cucina per la determinazione di vitamine e carotenoidi liposolubili utilizzando un metodo di cromatografia di convergenza ad ultra prestazione (UPC2)
  • Stima multiresiduo della vitamina A e dei suoi derivati nei campioni di sette prodotti cosmetici mediante cromatografia liquida abbinata e rivelazione UV
General description
L′acetato di retinile è l′estere acetico del retinolo (vitamina A), diffuso in natura. L'acetato di retinile è adatto per l'identificazione del tempo di ritenzione dell'analita in HPLC e GC. Non è destinato all'uso come standard di riferimento.
Other Notes
Per maggiori informazioni sulla tecnica strumentale adatta, consultare il certificato d′analisi del prodotto. Per ulteriore supporto, contattare il Servizio Tecnico.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ling Zhang et al.
Nature, 464(7291), 1058-1061 (2010-03-30)
Cancer chemoprevention uses natural, synthetic, or biological substances to reverse, suppress, or prevent either the initial phase of carcinogenesis or the progression of neoplastic cells to cancer. It holds promise for overcoming problems associated with the treatment of late-stage cancers.
Avash J Singh et al.
Pediatric research, 67(6), 619-623 (2010-03-11)
Chronic lung disease (CLD) is a major cause of long-term morbidity in extremely LBW infants with respiratory distress syndrome. Parenteral vitamin A administration decreases the risk of CLD. We tested the hypothesis that intratracheal vitamin A administration with surfactant is
Sunatda Arayachukeat et al.
International journal of pharmaceutics, 404(1-2), 281-288 (2010-11-26)
Retinyl acetate (RA) loaded polymeric nanoparticle (NP) carriers were prepared using two different single polymers, ethyl cellulose (EC) and poly (ethylene glycol)-4-methoxycinnamoylphthaloylchitosan (PCPLC). The stability of RA to aqueous solution and UVA light was significantly improved when encapsulated with PCPLC
Emmanuel K Aklamati et al.
The Journal of nutrition, 140(9), 1588-1594 (2010-07-28)
A survey indicated that high-dose vitamin A (HD-VA) supplements had no apparent effect on vitamin A (VA) status, assessed by serum retinol concentrations, of Zambian children lt 5 y of age. To explore possible reasons for the lack of response
Guangwen Tang et al.
The American journal of clinical nutrition, 89(6), 1776-1783 (2009-04-17)
Genetically engineered "Golden Rice" contains up to 35 microg beta-carotene per gram of rice. It is important to determine the vitamin A equivalency of Golden Rice beta-carotene to project the potential effect of this biofortified grain in rice-consuming populations that
Protocolli
Separation of δ-Tocopherol, analytical standard; Retinyl acetate; (+)-γ-Tocopherol; α-Tocopherol, ≥95.5%; Retinol; Vitamin A (acetate), meets USP testing specifications.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Nessuna valutazione
Filtri attivi
Contatta l'Assistenza Tecnica