Merck
ERMCZ130
Fine dust (PM10 Like) (PAHs, elements)
new
ERM®, certified reference material
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
ICP: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
industrial qc
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see: ERMCZ130
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Contatta l'Assistenza Tecnica