Merck
Purge & trap
La tecnica purge & trap consiste nel far gorgogliare del gas inerte nel campione contenente composti organici volatili (VOC) per convogliarli verso una trappola adsorbente. I VOC vengono poi desorbiti riscaldando la trappola e raggiungono la colonna GC. Questa tecnica garantisce risultati affidabili e riproducibili riducendo al minimo il trattamento del campione.  
La tecnica purge & trap è ideale per estrarre e concentrare VOC da acque, terreno e fanghi. La trappola riempita di adsorbente non solo permette di concentrare i VOC del campione, ma nello stesso tempo, controllando il vapore acqueo durante gli stadi di gorgogliamento o desorbimento (dipendente dallo strumento), anche di raggiungere limiti di rivelabilità nell’ordine di poche ppb (parti per miliardo).
Questa tecnica è utilizzata quotidianamente per il monitoraggio ambientale, l'analisi degli aromi contenuti negli alimenti e la determinazione di composti tossici in fluidi corporei.
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 19 di 19
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 19 di 19
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 19 di 19 risultati
Pagina 1 di 1
Pagina 1 di 1
Risorse correlate
Trappole adsorbenti
Nelle analisi mediante purge & trap, le trappole sono in genere impaccate con più strati di materiali adsorbenti in modo che una sola trappola possa catturare un’ampia serie di composti polari e apolari, di peso molecolare alto e basso. Ogni strato di adsorbente protegge lo strato attivo successivo, impedendo un adsorbimento eccessivo dei composti.
Vetreria e accessori per analisi mediante purge & trap
Offriamo una serie completa di accessori e vetreria per analisi mediante purge & trap, inclusi raccordi Luer maschi e femmina, campionatori senza fritta, valvole di campionamento, siringhe Hamilton®, setti Thermogreen® LB-1, bulbi per la raccolta di gas, tappi per rubinetti in PTFE, sparger ad ago e tubi con ago.