Buffer Reference Center
- Tabella degli intervalli di pH utili per una selezione di soluzioni tampone biologiche (25 °C, 0.1 M)
- Tabella di preparazione del tampone Tris o Trizma® – pH vs. temperatura
- Tabella per la preparazione del tampone fosfato – Soluzione 0,2 M
- Preparazione del tampone acido citrico – Na2HPO4, pH 2,6–7,61
- Preparazione del tampone acido citrico – sodio citrato, pH 3,0–1
- Preparazione del tampone sodio acetato – acido acetico, pH 3,7- 5,6 1
- Preparazione del tampone Na2HPO4 – NaH2PO4, pH 5,8-8,0 a 25 °C1
- Preparazione del tampone() sodio citrato, pH 6,2–7,8 25 °C
- Preparazione del tampone sodio carbonato – sodio bicarbonato, pH 9,2–1
- Formule ed equazioni per la preparazione delle soluzioni tampone
Scegliere il tampone biologico adeguato
È possibile scegliere il tampone in base ai valori di pH richiesti e alla pKa, una misura della forza acida che tiene conto del pH, della concentrazione e della temperatura. Inoltre, per ogni specifica applicazione è necessario tenere in debito conto i vincoli regolatori e quelli inerenti la purezza. Le tabelle qui presentate permettono di passare in rassegna, in base ai valori di pH e di pKa, la preparazione di numerose soluzioni tampone di uso comune.
Oltre alle tabelle sottostanti, per facilitare la preparazione della vostra soluzione tampone abbiamo messo a punto alcuni strumenti di calcolo per la preparazione di tamponi.
I buffer di corsa TBE e TAE per la elettroforesi su gel richiedono indicazioni per la preparazione leggermente più complesse: vi aiutiamo a scegliere quella più indicata.
Che cosa sono i gradi delle soluzioni tampone?
I gradi delle soluzioni tampone identificano la qualità e i livelli di impurezza appropriati per i differenti impieghi. Le nostre soluzioni tampone sono classificate secondo sei diversi gradi, adeguati ad usi generici di laboratorio, produzione e formulazione farmaceutica finale o applicazioni intermedie che possono richiedere l’analisi dei metalli in tracce o materiali di purezza specifica.
Tabella degli intervalli di pH utili per una selezione di soluzioni tampone biologiche (25 °C, 0.1 M) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamponi | Intervallo di pH utile | pKa (at 20 °C) | pKa (at 25 °C) | pKa (at 37 °C) | Grado reagente | Grado certificato BioPerformance |
| MES | 5,5–6,7 | 6,16 | 6,10 | 5,97 | M8250 | M2933 |
| Bis-Tris | 5,8–7,2 | n/d | 6,50 | 6,36 | B9754 | B4429 |
| ADA | 6,0–7,2 | 6,65 | 6,59 | 6,46 | A9883 | n/d |
| ACES | 6,1–7,5 | 6,88 | 6,78 | 6,54 | A9758 | A3594 |
| PIPES | 6,1–7,5 | 6,80 | 6,76 | 6,66 | P6757 | P1851 |
| MOPSO | 6,2–7,6 | n/d | 6,90 | 6,75 | M8389 | n/d |
| BIS-TRIS propano | 6,3–9,5 | n/d | 6,8, 9,0 | n/d | B6755 | B4679 |
| BES | 6,4–7,8 | 7,17 | 7,09 | 6,90 | B9879 | B4554 |
| MOPS | 6,5–7,9 | 7,28 | 7,20 | 7,02 | M1254 | M3183 |
| TES | 6,8–8,2 | 7,50 | 7,40 | 7,16 | T1375 | T5691 |
| HEPES | 6,8–8,2 | 7,55 | 7,48 | 7,31 | H3375 | H4034 |
| DIPSO | 7,0–8,2 | n/d | 7,60 | 7,35 | n/d | n/d |
| MOBS | 6,9–8,3 | n/d | 7,60 | n/d | M3295 | n/d |
| TAPSO | 7,0–8,2 | n/d | 7,60 | 7,39 | T9269 | n/d |
| Tris o Trizma® | 7,0–9,0 | 8,20 | 8,06 | 7,72 | T1503 | T6066 |
| HEPPSO | 7,1–8,5 | n/d | 7,80 | 6,66 | n/d | n/d |
| POPSO | 7,2–8,5 | n/d | 7,80 | 7,63 | P3405 | n/d |
| TEA | 7,3–8,3 | n/d | 7,80 | n/d | n/d | n/d |
| EPPS | 7,3–8,7 | n/d | 8,00 | n/d | E9502 | E0276 |
| Tricina | 7,4–8,8 | 8,16 | 8,05 | 7,80 | T0377 | T5816 |
| Gly-Gly | 7,5–8,9 | n/d | 8,20 | n/d | G1002 | G3915 |
| Bicina | 7,6–9,0 | 8,35 | 8,26 | 8,04 | B3876 | n/d |
| HEPBS | 7,6–9,0 | n/d | 8,30 | n/d | H6903 | n/d |
| TAPS | 7,7- 9,1 | 8,49 | 8,40 | 8,18 | T5130 | T5316 |
| AMPD | 7,8–9,7 | n/d | 8,80 | n/d | A9754 | n/d |
| TABS | 8,2–9,6 | n/d | 8,90 | n/d | n/d | n/d |
| AMPSO | 8,3–9,7 | n/d | 9,00 | 9,10 | A6659 | n/d |
| CHES | 8,6–10,0 | 9,55 | 9,49 | 9,36 | C2885 | n/d |
| CAPSO | 8,9–10,3 | n/d | 9,60 | 9,43 | C2278 | n/d |
| AMP | 9,0–10,5 | n/d | 9,70 | n/d | n/d | n/d |
| CAPS | 9,7–11,1 | 10,56 | 10,40 | 10,02 | C2632 | n/d |
| CABS | 10,0–11,4 | n/d | 10,70 | n/d | C5580 | n/d |
| pH alla temperatura data | ||
|---|---|---|
| 5 °C | 25 °C | 37 °C |
| 7,76 | 7,20 | 6,91 |
| 7,89 | 7,30 | 7,02 |
| 7,97 | 7,40 | 7,12 |
| 8,07 | 7,50 | 7,22 |
| 8,18 | 7,60 | 7,30 |
| 8,26 | 7,70 | 7,40 |
| 8,37 | 7,80 | 7,52 |
| 8,48 | 7,90 | 7,62 |
| 8,58 | 8,00 | 7,71 |
| 8,68 | 8,10 | 7,80 |
| 8,78 | 8,20 | 7,91 |
| 8,88 | 8,30 | 8,01 |
| 8,98 | 8,40 | 8,10 |
| 9,09 | 8,50 | 8,22 |
| 9,18 | 8,60 | 8,31 |
| 9,28 | 8,70 | 8,42 |
| 9,36 | 8,80 | 8,51 |
| 9,47 | 8,90 | 8,62 |
| 9,56 | 9,00 | 8,70 |
| g/L per soluzioni 0,05 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| Trizma® HCL | Trizma® base | |||
| 7,02 | 0,67 | |||
| 6,85 | 0,80 | |||
| 6,61 | 0,97 | |||
| 6,35 | 1,18 | |||
| 6,06 | 1,39 | |||
| 5,72 | 1,66 | |||
| 5,32 | 1,97 | |||
| 4,88 | 2,30 | |||
| 4,44 | 2,65 | |||
| 4,02 | 2,97 | |||
| 3,54 | 3,34 | |||
| 3,07 | 3,70 | |||
| 2,64 | 4,03 | |||
| 2,21 | 4,36 | |||
| 1,83 | 4,65 | |||
| 1,50 | 4,90 | |||
| 1,23 | 5,13 | |||
| 0,96 | 5,32 | |||
| 0,76 | 5,47 | |||
| Potassio fosfato monobasico anidro (g/L) | Sodio fosfato dibasico eptaidrato (g/L) | pH a 23 °C |
|---|---|---|
| 22,4 | 3,49 | 5,7 |
| 22,08 | 4,29 | 5,8 |
| 21,60 | 5,37 | 5,9 |
| 21,05 | 6,60 | 6,0 |
| 20,40 | 8,05 | 6,1 |
| 19,56 | 9,93 | 6,2 |
| 18,60 | 12,07 | 6,3 |
| 17,64 | 14,22 | 6,4 |
| 16,44 | 16,90 | 6,5 |
| 15,00 | 20,12 | 6,6 |
| 13,56 | 23,34 | 6,7 |
| 12,24 | 26,29 | 6,8 |
| Potassio fosfato monobasico anidro (g/L) | Sodio fosfato dibasico eptaidrato (g/L) | pH a 23 °C |
|---|---|---|
| 10,80 | 29,51 | 6,9 |
| 9,36 | 32,73 | 7,0 |
| 7,92 | 35,95 | 7,1 |
| 6,72 | 38,63 | 7,2 |
| 5,52 | 41,31 | 7,3 |
| 4,56 | 43,46 | 7,4 |
| 3,84 | 45,07 | 7,5 |
| 3,12 | 46,68 | 7,6 |
| 2,52 | 48,55 | 7,7 |
| 2,04 | 49,09 | 7,8 |
| 1,68 | 49,89 | 7,9 |
| 1,27 | 50,81 | 8,0 |
Preparazione del tampone acido citrico – Na2HPO4, pH 2,6–7,61
Acido citrico monoidrato, C6H8O7 • H2O, PM 210,14; a concentrazione 0,1 M contiene 21,01 g/L. Na2HPO4, PM 141,98; a concentrazione 0,2 M contiene 28,40 g/L, oppure Na2HPO4 • 2H2O, PM 178,05; a concentrazione 0,2 M contiene 35,61 g/L.
Mescolare x mL di acido citrico 0,1 M e y mL di Na2HPO4 0,2 M
| pH | x mL di acido citrico 0,1 M | y mL di Na2HPO4 0,2 M |
|---|---|---|
| 2,6 | 89,10 | 10,90 |
| 2,8 | 84,15 | 15,85 |
| 3,0 | 79,45 | 20,55 |
| 3,2 | 75,30 | 24,70 |
| 3,4 | 71,50 | 28,50 |
| 3,6 | 67,80 | 32,20 |
| 3,8 | 64,50 | 35,50 |
| 4,0 | 61,45 | 38,55 |
| 4,2 | 58,60 | 41,40 |
| 4,4 | 55,90 | 44,10 |
| 4,6 | 53,25 | 46,75 |
| 4,8 | 50,70 | 49,30 |
| 5,0 | 48,50 | 51,50 |
| 5,2 | 46,40 | 53,60 |
| 5,4 | 44,25 | 55,75 |
| 5,6 | 42,00 | 58,00 |
| 5,8 | 39,55 | 60,45 |
| 6,0 | 36,85 | 63,15 |
| 6,2 | 33,90 | 66,10 |
| 6,4 | 30,75 | 69,25 |
| 6,6 | 27,25 | 72,75 |
| 6,8 | 22,75 | 77,25 |
| 7,0 | 17,65 | 82,35 |
| 7,2 | 13,05 | 86,95 |
| 7,4 | 9,15 | 90,85 |
| 7,6 | 6,35 | 93,65 |
Preparazione del tampone acido citrico – sodio citrato, pH 3,0–6,21
Acido citrico monoidrato, C6H8O7 • H2O, PM 210,14; a concentrazione 0,1 M contiene 21,01 g/L. Trisodio citrato diidrato, C6H5O7Na3 • 2H2O, PM 294,12; a concentrazione 0,1 M contiene 29,41 g/L.
Mescolare x mL di acido citrico 0,1 M e y mL di trisodio citrato diidrato 0,1 M
| pH | x mL di acido citrico 0,1 M | x mL di trisodio citrato 0,1 M |
|---|---|---|
| 3,0 | 82,0 | 18,0 |
| 3,2 | 77,5 | 22,5 |
| 3,4 | 73,0 | 27,0 |
| 3,6 | 68,5 | 31,5 |
| 3,8 | 63,5 | 36,5 |
| 4,0 | 59,0 | 41,0 |
| 4,2 | 54,0 | 46,0 |
| 4,4 | 49,5 | 50,5 |
| 4,6 | 44,5 | 55,5 |
| 4,8 | 40,0 | 60,0 |
| 5,0 | 35,0 | 65,0 |
| 5,2 | 30,5 | 69,5 |
| 5,4 | 25,5 | 74,5 |
| 5,6 | 21,0 | 79,0 |
| 5,8 | 16,0 | 84,0 |
| 6,0 | 11,5 | 88,5 |
| 6,2 | 8,0 | 92,0 |
| pH a 18 °C | x mL di NaOAc 0,2 M | x mL di HOAc 0,2 M |
|---|---|---|
| 3,7 | 10,0 | 90,0 |
| 3,8 | 12,0 | 88,0 |
| 4,0 | 18,0 | 82,0 |
| 4,2 | 26,5 | 73,5 |
| 4,4 | 37,0 | 63,0 |
| 4,6 | 49,0 | 51,0 |
| 4,8 | 59,0 | 41,0 |
| 5,0 | 70,0 | 30,0 |
| 5,2 | 79,0 | 21,0 |
| 5,4 | 86,0 | 14,0 |
| 5,6 | 91,0 | 9,0 |
Preparazione del tampone Na2HPO4 – NaH2PO4, pH 5,8-8,0 a 25 °C1
Na2HPO4 • 2H2O, PM 178,05; a concentrazione 0,2 M contiene 35,61 g/L. Na2HPO4 • 12H2O, PM 358,22; a concentrazione 0,2 M contiene 71,64 g/L. NaH2PO4 • H2O, PM 138,01; a concentrazione 0,2 M contiene 27,6 g/L. Na2PO4 • 2H2O, PM 156,03; a concentrazione 0,2 M contiene 31,21 g/L.
x mL di Na2HPO4 0,2 M, y mL di NaH2PO4 0,2 M; diluiti a 100 mL con H2O
| pH a 25 °C | y mL di Na2HPO4 0,2 M | y mL di Na2PO4 0,2 M |
|---|---|---|
| 5,8 | 4,0 | 46,0 |
| 6,0 | 6,15 | 43,85 |
| 6,2 | 9,25 | 40,75 |
| 6,4 | 13,25 | 36,75 |
| 6,6 | 18,75 | 31,25 |
| 6,8 | 24,5 | 25,5 |
| 7,0 | 30,5 | 19,5 |
| 7,2 | 36,0 | 14,0 |
| 7,4 | 40,5 | 9,5 |
| 7,6 | 43,5 | 6,5 |
| 7,8 | 45,75 | 4,25 |
| 8,0 | 47,35 | 2,65 |
| pH a 25 °C | x mL di HCl 0,2 M |
|---|---|
| 6,2 | 21,45 |
| 6,4 | 19,9 |
| 6,6 | 17,75 |
| 6,8 | 15,2 |
| 7,0 | 12,15 |
| 7,2 | 9,3 |
| 7,4 | 6,8 |
| 7,6 | 4,65 |
| 7,8 | 3,0 |
| 20 °C | 37 °C | ||
|---|---|---|---|
| x mL di Na2CO3 0,1 M | y mL di Na2HCO3 0,1 M | ||
| 9,2 | 8,8 | 10 | 90 |
| 9,4 | 9,1 | 20 | 80 |
| 9,5 | 9,4 | 30 | 70 |
| 9,8 | 9,5 | 40 | 60 |
| 9,9 | 9,7 | 50 | 50 |
| 10,1 | 9,9 | 60 | 40 |
| 10,3 | 10,1 | 70 | 30 |
| 10,5 | 10,3 | 80 | 20 |
| 10,8 | 10,6 | 90 | 10 |
Formule ed equazioni per la preparazione delle soluzioni tampone
Percentuale in peso (p/v)
(% tampone desiderato / 100) × volume finale del tampone (mL) = g di sostanza di partenza necessaria.
Soluzioni molari
Molarità desiderata × perso formula × volume finale della soluzione (L) = grammi necessari
Equazione di Henderson-Hasselbach
Riferimenti bibliografici