Merck
Dispositivi di concentrazione di laboratorio
Le analisi a valle richiedono che le proteine, gli acidi nucleici, le particelle virali e altre biomolecole siano solubilizzate nella loro forma nativa a una concentrazione adeguata. I metodi di ultrafiltrazione possono essere utilizzati per concentrare in modo delicato ed efficiente i campioni biologici o ambientali, rimuovendo il liquido o il tampone in eccesso. Sono disponibili diversi dispositivi di ultrafiltrazione per concentrare rapidamente proteine e altre biomolecole con un elevato recupero. 
  • Filtri centrifughi per la concentrazione di proteine, anticorpi e altre biomolecole  (< 0.5 mL - 70 mL volumi)
  • Celle agitate per la concentrazione di grandi volumi di proteine, anticorpi, campioni biologici e ambientali (50 mL - 800 mL volumi). 800 mL volumi)
  • Concentratori di campioni clinici per la concentrazione di siero, plasma, urine e altri campioni clinici
Prodotti
Ordina per pertinenza
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 140
Cambia visualizzazione
Visualizzazione delle voci da 1 a 20 di 140
Confronta
Numero di prodotto
Nome del prodotto
Descrizione del prodotto
Determinazione del prezzo
Hai visualizzato da 1 a 20 di 140 risultati
Risorse correlate
Dispositivi di filtrazione centrifuga per la concentrazione delle proteine
I dispositivi di ultrafiltrazione centrifuga utilizzano la forza centrifuga per guidare delicatamente soluti e liquidi attraverso una membrana semipermeabile per una rapida concentrazione di proteine, anticorpi e altre biomolecole in campioni di volume medio-piccolo.
Filtri centrifughi Microcon®
Concentrano e desalinizzano in modo semplice ed efficiente soluzioni di peptidi, proteine e DNA genomico con Ultracel® di cellulosa rigenerata (RC) o membrane PES Biomax® utilizzando qualsiasi centrifuga in grado di accettare provette da 1,5 mL.
  • ≤ 0. 5 mL di campione
  • Volumi di campione da 5 mL
  • Recuperi tipici del >95%, anche per soluzioni diluite
  • Flessione inversa per massimizzare il recupero, anche nei campioni più piccoli
  • Conservazione comoda del filtrato o del campione concentrato in provette standard per microcentrifuga
  • Fattori di concentrazione fino a 100X
  • Fattori di concentrazione fino a 100X
Filtri centrifughi Ultrafree®
Ultrafree®-MC e Ultrafree®-CL rimuovono particelle e precipitati da campioni acquosi e da alcuni solventi. Queste unità di filtrazione rapida forniscono prestazioni altamente riproducibili per il recupero dei campioni.
  • 0.volumi di campione da 5 mL a 2 mL
  • Clarificazione, filtrazione e sterilizzazione di soluzioni di proteine e acidi nucleici
  • Membrane Durapore® (PVDF) e PTFE idrofilo ad alto recupero
  • Cinque diverse dimensioni dei pori da 0,1 a 5.0 µm
  • Opzioni sterili e non sterili
  • Filtrazione rapida e prestazioni altamente riproducibili
Amicon®Concentratori di proteine ultracentrifughi
I filtri ultracentrifughi Amicon® consentono un'elaborazione rapida dei campioni e favoriscono recuperi elevati, anche in campioni diluiti, grazie all'ultrafiltrazione. Le caratteristiche uniche dei filtri centrifughi Amicon® Ultra consentono di ottenere la concentrazione più rapida ed efficiente per le applicazioni sensibili a valle.
  • 0.Volumi di campione da 5 mL a 15 mL
  • >Recupero del 90% del campione con membrana in cellulosa rigenerata (RC) Ultracel® a basso legame e alloggiamento in polipropilene
  • Tempi di trattamento rapidi (10-30 minuti)
  • La tecnologia Deadstop impedisce la centrifugazione fino all'essiccazione
  • L'inversione della centrifuga consente di massimizzare il recupero delle proteine, soprattutto con piccoli campioni diluiti, senza introdurre errori di pipettaggio
Centricon®Filtri centrifughi Plus-70
Il filtro centrifugo Centricon® Plus-70 è progettato per il trattamento rapido di soluzioni biologiche acquose in volumi compresi tra 15 e 70 mL. I filtri Centricon® concentrano la maggior parte delle soluzioni da 70 mL fino a 350 μL in soli 25 minuti. I campioni sono tipicamente concentrati in un intervallo compreso tra 50X e 200X, a seconda del tipo di campione e del volume iniziale. Queste unità rappresentano una comoda alternativa alle tecniche di dialisi, liofilizzazione o precipitazione.
  • 15 mL - 70 mL di volume di campione
  • >90% di recupero tipico
  • Basso volume di hold-up
  • L'alloggiamento in polipropilene riduce al minimo il legame<
  • Il vero dead stop impedisce la rotazione a secco
  • Concentrazione e desalinizzazione degli eluati di colonne cromatografiche
  • Concentrazione di anticorpi monoclonali
  • Concentrazione di proteine o virus da surnatanti di coltura
  • Chiarificazione di omogeneizzati di tessuto e lisati cellulari
Cellule agitate per la concentrazione di grandi volumi di campione
Le celle agitate utilizzano l'ultrafiltrazione pressurizzata (pUF) ad alte velocità di flusso per trattare grandi volumi di campioni per una rapida concentrazione di proteine, particelle virali e altri campioni biologici e ambientali.
Celle agitate Amicon®
Le celle agitate Amicon® forniscono elevate velocità di flusso con soluzioni con concentrazione macrosoluta fino al 10% e sono in grado di effettuare una concentrazione rapida o la rimozione del sale seguita dalla concentrazione nella stessa unità. Per la concentrazione delle proteine, la pressione del gas viene applicata direttamente alla cella di ultrafiltrazione. I soluti al di sopra del peso molecolare nominale (NMWCO) della membrana vengono trattenuti nella cella, mentre l'acqua e i soluti al di sotto del cut-off passano nel filtrato e fuoriescono dalla cella.
  • Tre diverse dimensioni per gestire volumi da 50 mL a 400 mL, con un serbatoio esterno opzionale da 800 mL per una maggiore capacità
  • Utilizzabile con Ultracel® RC (cellulosa rigenerata), Biomax® PES (polietersulfone) o Durapore® PVDF dischi di ultrafiltrazione
  • Concentrare, diafiltrare e scambiare tamponi per soluzioni di macromolecole, tra cui proteine, enzimi, anticorpi e virus
  • La delicata agitazione magnetica riduce al minimo la polarizzazione della concentrazione e la denaturazione da taglio.
  • Tutte le celle agitate possono essere sterilizzate in autoclave
  • Alte velocità di flusso con soluzioni fino al 10% di concentrazione di macrosoluto
Celle agitate resistenti ai solventi
La cella agitante resistente ai solventi Millipore® è costruita in acciaio inossidabile e vetro borosilicato per applicazioni che richiedono la compatibilità con i solventi. È progettata per offrire un metodo rapido ed efficiente per concentrare o dissalare campioni fino a 300 mL ad alta pressione.
  • 75 mL - 300 mL di volume di campione
  • Applicazioni di desalinizzazione, purificazione e concentrazione di proteine che prevedono l'uso di solventi organici
  • Cilindro in vetro borosilicato e componenti in PTFE per un'ampia compatibilità
  • Autoclavabile con la membrana in posizione
  • L'apertura del piatto superiore consente l'accesso al contenuto senza smontaggio
  • /li>
  • Poche componenti per una facile pulizia e assemblaggio
Concentrazione di campioni clinici
Filtri centrifughi Centrifree®
Il filtro Centrifree® è stato progettato pensando al laboratorio clinico. Questi dispositivi separano in modo rapido ed efficiente i microsoluti liberi da quelli legati alle proteine in piccoli volumi (0,15-1,0 mL) di siero, plasma e altri campioni biologici mediante ultrafiltrazione. La partizione accurata avviene in pochi minuti senza diluizione, senza variazioni del pH fisiologico, della composizione ionica o della concentrazione di microsoluto non legato. Questi dispositivi contengono membrane idrofile a basso assorbimento e O-ring privi di plastificanti per garantire un recupero eccellente.
  • 0,15 mL - 1.Volumi di campione da 0 mL
  • Separazione dei microsoluti liberi da quelli legati in siero, plasma e altri campioni biologici
  • Determinazione di farmaci terapeutici liberi, testosterone, tiroxina, ecc.
  • Studi di legame
  • Indagini su nuovi farmaci
  • Deproteinizzazione
Minicon® Concentratori statici per campioni clinici
I concentratori Minicon® sono dispositivi di ultrafiltrazione a pozzetti multipli, non sterili e monouso, progettati per concentrare macromolecole in campioni clinici come urine, liquido cerebrospinale (CSF) o altre soluzioni biologiche. I concentratori, che non richiedono attrezzature aggiuntive e possono essere utilizzati senza sorveglianza, sono utilizzati dai ricercatori e dai laboratori clinici di tutto il mondo come fase preparatoria per aumentare la sensibilità dei test successivi.
  • 2.5 mL - 5 mL di campione clinico
  • Concentrano le urine e il liquido cerebrospinale per intensificare le proteine che indicano stati anormali o patologici prima dell'analisi mediante elettroforesi o immunoelettroforesi (es, proteine di Bence Jones nelle urine)
  • Concentratore statico che non richiede accessori
  • Assorbente che trascina solvente e sali attraverso l'ultrafiltro, concentrando il campione