OligoEvaluator™ per il calcolo della Tm e l'analisi dei primer
OligoEvaluator™ per primer di DNA o RNA
OligoEvaluator è uno strumento di analisi dei primer per oligonucleotidi. Analizza la struttura secondaria, la formazione del dimero del primer e le caratteristiche fisiche degli oligonucleotidi.
Siamo lieti di offrire OligoEvaluator™, il nostro calcolatore di sequenze di oligonucleotidi online che fornisce valori di analisi dei primer per la PCR:
- Conteggio basi
- Peso molecolare
- Coefficiente di estinzione
- Tipo di oligo
- µg/OD a 260 nm
- Lunghezza (coppie di basi)
- Temperatura di fusione del primer Tm (°C)
- Contenuto GC %
- Chiusura GC
- Lunghezza della corsa (bp)
- Struttura secondaria
- Verifica del dimero del primer
- Collegamento alla sequenza di BLAST
OligoEvaluator™ è facile da usare: selezionate il DNA o l'RNA, incollate la vostra sequenza e fate clic su calcola per ottenere i valori dallo strumento OligoEvaluator™. Tutte le proprietà riportate sono disponibili per l'esportazione in un comodo modello Excel.
Calcolo delle proprietà degli oligo, risospensione e diluizione
OligoEvaluator™ è composto da tre moduli. Scegliete l'analisi per esaminare le proprietà complete di un massimo di 10 primer alla volta. La risospensione e la diluizione sono moduli di calcolo separati all'interno di OligoEvaluator™.
| Moduli | Caratteristiche | |
|---|---|---|
| Analisi | Inserendo fino a 10 sequenze alla volta, lo strumento restituisce i valori di tutte le principali proprietà fisiche, come il peso molecolare, la temperatura di fusione, la struttura secondaria e la formazione del dimero del primer (le informazioni sulla struttura secondaria e sulla formazione del dimero del primer sono fornite in formato testo di semplice interpretazione, ad es.g. struttura secondaria--strong) | |
| Risospensione | Inserendo la quantità, la concentrazione desiderata e il peso molecolare, lo strumento restituisce il volume di acqua o di tampone necessario per risospendere un oligonucleotide secco | |
| Diluizione | Inserire la concentrazione di stock (risospensione), il volume finale desiderato e la concentrazione finale desiderata e lo strumento restituisce il volume di soluzione stock necessario per la diluizione |
Caratteristiche avanzate della calcolatrice | |
|---|---|
| Caratteristica | Descrizione |
| Condizioni di reazione | Esaminare l'analisi della struttura secondaria e la formazione del dimero del primer per verificare la presenza di un ripiegamento problematico |
| RicercaBLAST | Verifica l'omologia della sequenza oligonucleotidica |
Condizioni di reazione
Definizioni e valori utilizzati nel calcolatore OligoEvaluator™
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Concentrazione dell'oligo | Il valore predefinito = 250. 0 nM.0 nM. |
| Concentrazione degli ioni monovalenti | Questa è la concentrazione di tutti gli ioni monovalenti, ad esempio K+, presenti nella miscela di reazione. Il K+ favorisce l'annealing riducendo la repulsione di carica tra i primer e i dorsali del templato caricati negativamente. Il valore predefinito = 100,0 mM. |
| Concentrazione dello ione Mg++ libero | Questa è la concentrazione di Mg2+ (ione magnesio) nella miscela di reazione. L'Mg2+ è un cofattore richiesto dalle DNA polimerasi termostabili. Il valore predefinito è 5,0 mM. |
| Totale Na[+] Equivalente | Il sodio equivalente è calcolato come segue: [Na+] = concentrazione dello ione monovalente + 4 × (Mg2+ libero) 1/2 (tutto in molarità) Il valore predefinito = 382.84 mM |
| Temperatura per il calcolo dell'energia libera | Si utilizza per calcolare l'energia libera di Gibbs (ΔG) nella formula: ΔG = ΔH - T ΔS. Il valore predefinito = 25,0 °C (298K). |
Come si calcola la temperatura di annealing di un primer?
OligoEvaluator™ fornisce la temperatura di fusione degli oligo. È sufficiente inserire la sequenza nel modulo Analisi del calcolatore per trovare la Tm riportata nella settima colonna. La temperatura di ricottura dovrebbe di solito essere di diversi gradi inferiore al valore Tm . È possibile trovare informazioni più dettagliate sulla temperatura di fusione nel nostro articolo su Temperatura di fusione degli oligonucleotidi.
Prodotti
Response not successful: Received status code 500