Oligo di DNA personalizzati: sintesi di DNA standard
Specifiche degli oligo DNA | |
|---|---|
| Scale di sintesi | 0,025, 0,05, 0,2, 1.0, 10, and 15µmole mg - gram quantity manufacturing available upon request |
| Purificazione | Desale, Cartuccia, HPLC, PAGE Vedi Linee guida per la purificazione degli oligonucleotidi |
| Lunghezza | Fino a 120 basi, consultare il supporto tecnico per la fattibilità di oligos più lunghi< fino a 180 basi |
| Backbone | Fosfodiestere / Fosfotiato |
| Formato | Secco o in soluzione (normalizzato) |
| Modifiche | Oltre 200 disponibili, inclusi coloranti (fluorescenti e non) |
| Confezionamento | Tubi da 2 mL - 50 mL, piastre per microtitolazione |
| MALDI-TOF MS, Electrospray Ionization MS, OD mediante spettroscopia UV | |
| Scheda tecnica & Labels | Include resa, Tm (temperatura di fusione), MW e µg/OD |
| Servizi aggiuntivi | Adeguamento della concentrazione Aliquotazioni in provette o piastre a pozzetto Tracce MSQC disponibili su richiesta |
Oligo-DNA in piastre
Possiamo formattare gli oligo per adattarli al meglio alla vostra applicazione e ai vostri requisiti di automazione e informazione.
Le specifiche personalizzate possono includere:
- piastre da 96 o 384 pozzetti: Vari tipi di piastre disponibili
- Opzioni di normalizzazione della concentrazione con volumi fissi o variabili
- Secco o in soluzione (acqua o TE)
Oltre ai formati comuni sopra elencati, sono disponibili altre opzioni tra cui:
- Codifica a barre 1-D o 2-D
- Piastra e tamponi specificati dal cliente
- Piastre figlie (copie)
- Primers in avanti e inversi in un singolo pozzo
Qualità
Ogni spedizione include schede tecniche per l'importazione nei sistemi informativi dei clienti contenenti l'ubicazione del pozzetto, la sequenza, il nome dell'oligo, il numero di lotto, l'MW, il µg/OD, la lunghezza, la Tm, la concentrazione e il volume (in soluzione).
Per verificare l'accuratezza dei formati personalizzati sono in atto misure aggiuntive di controllo della qualità. Queste misure possono includere:
- Verifica dell'orientamento della piastra e della posizione dei pozzetti mediante spettrometria di massa
- Primers misti, ad es. Forward e Reverse in un singolo pozzetto, verificati mediante spettrometria di massa
- Verifica dei codici a barre leggibili dalla macchina (1D e 2D)
- Ispezione visiva di tutte le piastre master e secondarie prima della spedizione
- Consultazione di tutte le piastre master e secondarie prima della spedizione/ul>
Apprendi di più sul nostro controllo e garanzia di qualità.
Verifica della concentrazione e identità della piastra
Per normalizzare la concentrazione degli oligo utilizziamo una serie di sistemi di automazione per la manipolazione dei liquidi. Un processo di normalizzazione in più fasi assicura che le concentrazioni rientrino in un intervallo ristretto. Alla fine del processo, una lettura finale dell'assorbanza (misurata a 260 nm) assicura che ogni oligo sia alla concentrazione desiderata.
Pool di oligo personalizzati
Possiamo fornire pool di oligo personalizzati in base alle vostre specifiche e al formato richiesto.Le nostre capacità di formattazione personalizzata sono state ottimizzate per fornire formulazioni complesse contenenti centinaia di oligo in un singolo pool.
I pool di oligo possono essere forniti normalizzati a una quantità o concentrazione specifica in acqua o tampone e forniti in formato liquido o secco.Oltre alle miscele standard, siamo specializzati nella preparazione di formulazioni complesse contenenti quantità variabili di oligo all'interno del pool.Le miscele di oligo semplici possono essere fornite in piastre o provette, mentre le formulazioni complesse contenenti un gran numero di oligo saranno fornite nella provetta appropriata in base al volume del pool o al formato richiesto dal cliente.
Contattare [email protected] per richiedere un preventivo.
Garanzie di rendimento minimo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oligo non modificati (O.D./µg)* | ||||||||
| Scala (µmole) | Desalto | Cartuccia | HPLC | PAGE | ||||
| 0.025 | 3/90 | NA | NA | NA | ||||
| 0. 05 | 55/80 | 5/80 | 0/80 | 0.05 | 5/150 | 1/30 | 1/30 | 0.5/15 |
| 0,2 | 12/360 | 3/90 | 2.5/75 | 1/30 | ||||
| 1.0 | 40/1.200 | 12/360 | 13/390 | 5/150< | ||||
| 10 | 400/12.000 | NA | 130/3.900 | NA | ||||
| 15 | 600/18.000 | NA | 190/5.700 | NA | ||||
*Le garanzie si riferiscono a 20 meri o più lunghi. Gli oligo più corti di 20 basi avranno meno OD. Le quantità di microgrammi sono calcolate sulla base di un valore μg/OD di 30. Se il valore μg/OD è inferiore a 30, il valore μg riportato sarà proporzionalmente inferiore. I rendimenti dei fosforati sono pari al 70% dei valori sopra indicati.
Programma di spedizione | ||||
|---|---|---|---|---|
| Scale (µmole) | Desalt | Cartuccia | HPLC | PAGE |
| 0.025 | 24 ore* | NA | NA | NA |
| 0. 05 | 1 | |||
| 0.05 | 1-2 giorni | 1-2 giorni | 3-4 giorni | Inchiesta |
| 0.2 | 1-2 giorni | 1-2 giorni | 3-4 giorni | Inchiesta |
| 1.0 | 1-2 giorni | 1-2 giorni | 3-4 giorni | Richiedere |
| Piastrine (non modificate)** | 3-5 giorni | 3-5 giorni | Richiedere | Richiedere |
| Più grande di 1.0 µmole | 10 giorni o meno | 10 giorni o meno | 10 giorni o meno | Richiedere |
| Grande quantità | Richiedere | Richiedere | Richiedere | Richiedere |
| Post-sintesi modificata | 7-10 giorni | 7-10 giorni | 7-10 giorni | Inchiesta |
| Tutte le altre modifiche | 5-7 giorni o meno | 5-7 giorni o meno | 5-7 giorni o meno | Richiesta |
* Le 24 ore si basano su oligo non modificati con lunghezza fino a 35 basi.
** I progetti di grandi dimensioni saranno inseriti in un programma di consegna basato sui requisiti e sull'accordo con entrambe le parti.
Response not successful: Received status code 500