Merck
MilliSentials™
ラボラベリングシステム
サンプル、試薬、化学薬品の合理的なラベリング
正しくラベルを貼付
-80℃フリーザーに不明なサンプルはありませんか?研究室仲間の手書きの判読に困ったことはありませんか?ラベル表示の退色にイライラしませんか?MilliSentials™ラボラベリングシステムと研究ラボ用にカスタマイズされた不浸透性の調節可能なラベルを使用することにより、サンプル、試薬、化学薬品を合理的に識別できます。  
  • プリントされ、読みやすい、ユーザー設定のラベル
  • ラボ環境に適応するようデザインされた極低温および化学薬品に耐性のあるラベル
  • -196℃(液体窒素)~100℃の範囲で温度耐性あり
  • 水、エタノール、IPA、DMSO、メタノール、アセトニトリル、漂白剤、アセトン、キシレンおよびトルエンに対して化学薬品耐性あり
MilliSentials™ Labels for slides, plates, flasks, tubes, and bottles
あらゆるサンプルに
MilliSentials™ラボラベリングシステムは、研究ラボ用に特化してデザインされており、調節可能なラベルはあらゆる器や容器に適合します。
  • 顕微鏡スライド
  • フラスコ
  • シャーレ
  • プレート
  • ビーカー
  • ボトル
  • バイアル
  • チューブ
  • その他のチューブ
詳細をご希望の方はこちら
メルクのMilliSentials™ラボラベリングシステムにご興味をお持ちいただきありがとうございます。以下のフォームに必要事項をご記入ください。追ってご連絡します。
「*」は必須項目です。
関連製品
申し訳ございませんが、想定外のエラーが発生しました。
Response not successful: Received status code 500