Merck
308234
ジイソシアン酸1,3-フェニレン
95%
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥13,000
¥13,000
単価¥16,300割引20%
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
C6H4(NCO)2
CAS番号:
分子量:
160.13
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
95%
bp
121 °C/25 mmHg (lit.)
mp
49-51 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H4N2O2/c11-5-9-7-2-1-3-8(4-7)10-6-12/h1-4H
InChI Key
VGHSXKTVMPXHNG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
308234-VAR:
308234-1G:
308234-5G:
308234-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)