Merck
52387
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
~25% in methanol (T)
別名:
CTAOH solution, Cetrimonium hydroxide solution, Cetyltrimethylammonium hydroxide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
50 ML
¥19,300
¥19,300
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
CH3(CH2)15N(OH)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
301.55
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3723055
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
ヘキサデシルトリメチルアンモニウムヒドロキシド 溶液, ~25% in methanol (T)
InChI
1S/C19H42N.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
SMILES string
[OH-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI key
WJLUBOLDZCQZEV-UHFFFAOYSA-M
concentration
~25% in methanol (T)
refractive index
n20/D 1.372
functional group
amine
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
43923186631302929
concentration
~25% in methanol (T)
concentration
10 wt. % in H2O
concentration
~25% in methanol (~1.5 M)
concentration
35 wt. % in H2O
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.372
refractive index
n20/D 1.351
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.404
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Application
Hexadecyltrimethylammonium hydroxide solution is a commonly used phase transfer agent and surfactant solution employed in the synthesis of a variety of mesoporous materials[1][2], micelle complexes[3][4] and transition-metal oxides.[5]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
target_organs
Eyes
保管分類
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A quantitative analysis of the effects of head group bulk on SN2 and E2 reactions in cationic micelles.
Brinchi L, et al.
Langmuir, 13(17), 4583-4587 (1997)
Salt-gel synthesis of porous transition-metal oxides.
Stein A, et al.
Chemistry of Materials, 7(2), 304-313 (1995)
Studies on mesoporous materials: I. Synthesis and characterization of MCM-41.
Chen C Y, et al.
Microporous Mater., 2(1), 17-26 (1993)
Wormlike micelle assisted rod coating: A general method for facile fabrication of large-area conductive nanomaterial thin layer onto flexible plastics.
Xie J, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 4(6), 2891-2896 (2012)
Ordered mesoporous molecular sieves synthesized by a liquid-crystal template mechanism.
Kresge C T, et al.
Nature, 359(6397), 710-710 (1992)