Merck
GF66272081
ジルコニウム
rod, 100mm, diameter 1.5mm, 99.2%
別名:
ジルコニウム
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Zr
CAS番号:
分子量:
91.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141751
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
99.2%
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 662-720-81
抵抗性
40 μΩ-cm, 20°C
L ×直径
100 mm × 1.35 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
密度
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Zr]
InChI
1S/Zr
InChI Key
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
GF01311950GF84010496GF63994708
ジルコニウム rod, 100mm, diameter 1.5mm, 99.2%
GF66272081
ジルコニウム
ジルコニウム rod, 500mm, diameter 1.5mm, 99.2%
GF01311950
ジルコニウム
ジルコニウム rod, 200mm, diameter 1.5mm, 99.2%
GF84010496
ジルコニウム
ジルコニウム rod, 100mm, diameter 2.0mm, centerless ground, 99.2%
GF63994708
ジルコニウム
manufacturer/tradename
Goodfellow 662-720-81
manufacturer/tradename
Goodfellow 013-119-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 840-104-96
manufacturer/tradename
Goodfellow 639-947-08
assay
99.2%
assay
99.20%
assay
99.2%
assay
99.2%
form
rod
form
rod
form
rod
form
rod
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
resistivity
40 μΩ-cm, 20°C
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
density
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
bp
4377 °C (lit.)
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF66272081-20EA:
GF66272081-2EA:
GF66272081-5EA:
GF66272081-1EA:
GF66272081-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Oluwatayo F Ikotun et al.
Future medicinal chemistry, 3(5), 599-621 (2011-04-30)
Positron emission tomography, with its high sensitivity and resolution, is growing rapidly as an imaging technology for the diagnosis of many disease states. The success of this modality is reliant on instrumentation and the development of effective and novel targeted
Abnormal trace metals in man: zirconium.
H A Schroeder et al.
Journal of chronic diseases, 19(5), 573-586 (1966-05-01)
Yugo Hatai
The international journal of esthetic dentistry, 9(2), 206-222 (2014-04-26)
In contemporary dentistry, we have a vast range of materials to choose from, and metal free restorations have become the premier materials for achieving the ultimate in both esthetics and durability. Metal-free restorations are utilized with more conservative preparations to
R Velázquez-Cayón et al.
Medicina oral, patologia oral y cirugia bucal, 17(2), e246-e250 (2011-12-07)
The increase of aesthetic demands, together with the successful outcome of current implants, has renewed interest in the search for new materials with enough mechanical properties and better aesthetic qualities than the materials customarily used in implanto-prosthetic rehabilitation. Among these
Glypican-3-targeted 89Zr PET imaging of hepatocellular carcinoma: where antibody imaging dares to tread.
Bernadette V Marquez et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(5), 708-709 (2014-03-26)