スキップする
SYNC291925
Synthware™ graduated concentrator tube
25 mL, joint: ST/NS 19/22
別名:
Synthware C291925, glass concentrator tube
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
1 ea
カートの在庫状況を確認する
¥8,470
この商品について
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
¥8,470
カートの在庫状況を確認する
​
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
material
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS19/22
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C291925
capacity
25 mL
General description
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SYNC291910SYNP192002SYNP192010
description
25 mL, joint: ST/NS 19/22
description
10 mL, joint: ST/NS 19/22
description
bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3
description
bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3
manufacturer/tradename
Synthware C291925
manufacturer/tradename
Synthware C291910
manufacturer/tradename
Kemtech P192002
manufacturer/tradename
Kemtech P192010
capacity
25 mL
capacity
10 mL
capacity
-
capacity
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
material
glass tube, colorless tube
material
glass tube, colorless tube
material
borosilicate glass 3.3
material
borosilicate glass 3.3
joint
joint: ST/NS19/22
joint
joint: ST/NS19/22
joint
-
joint
-
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)