Merck
X201
キサンテン
99%
ログイン 組織・契約価格を表示する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C13H10O
CAS番号:
分子量:
182.22
Beilstein:
133939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
アッセイ
99%
bp
310-312 °C (lit.)
mp
101-102 °C (lit.)
SMILES記法
C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H10O/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
InChI Key
GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キサンテン(10H-9-オキサアントラセン)は、一般に有機物合成の重要な構成要素として使用される複素環化合物です。フルオレセイン、エオシン、ローダミンなどの多くの色素のコア部分を構成します。[1]
アプリケーション
キサンテンは、次の用途で使用できます。
  • カルボニル化合物との脱水素型クロスカップリング反応の反応物として。[2][3]
  • ロジウム触媒を用いるトシルアジドとのC−Hアミノ化を介してN-キサンチル-p-トルエンスルホンアミドを合成する際の基質として。[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X201-100G:
X201-BULK:
X201-25G:
X201-5G:
X201-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Copper-catalyzed aerobic asymmetric cross-dehydrogenative coupling of C (sp3)-H bonds driven by visible light
Zhou K, et al.
Green Chemistry, 22(14), 4597-4603 (2020)
Adsorption behavior and corrosion inhibitive potential of xanthene on mild steel/sulphuric acid interface
Obi-Egbedi NO and Obot IB
Arabian Journal of Chemistry, 5(1), 121-133 (2012)
Ernesto Maximiliano Arbeloa et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 19(8), 934-942 (2018-01-10)
The photophysical and photochemical properties of the xanthene dyes Eosin Y, Erythrosin B, and Rose Bengal are evaluated in the presence of amino-terminated polyamidoamine (PAMAM) dendrimers of relatively high generation (G3-G5) in alkaline aqueous solution. UV/Vis absorption and fluorescence spectra of the
Catalytic C-H amination driven by intramolecular ligand-to-nitrene one-electron transfer through a rhodium (III) centre
Fujita D, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 53(35), 4849-4852 (2017)
Meng Chen et al.
Journal of chromatography. A, 1590, 27-38 (2019-01-12)
An analytical methodology for comprehensive screening of 63 coloring agents of great concern for regulatory control in cosmetics has been established using ultra-high-performance liquid chromatography (UHPLC) coupled with quadrupole-Orbitrap high-resolution mass spectrometry (Q-Orbitrap HRMS). An effective, rapid, and simple sample