Merck
BDPH9BCD2DFD
Bide Pharmatech
1-(Bromomethyl)-1-methylcyclohexane
別名:
1-(bromomethyl)-1-methylcyclohexane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
製品BDPH9BCD2DFDはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
この商品について
化学式:
C8H15Br1
CAS番号:
分子量:
191.11
MDL number:
スキップする
Inchi Code
1S/C8H15Br/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h2-7H2,1H3
Inchi Key
QGSSEDLIZIGPGG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)