Merck
1.00354
Indole-3-butyric acid
LAB
別名:
Indole-3-butyric acid, JBAA, IBA
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO2
CAS番号:
分子量:
203.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
205-101-5
NACRES:
NA.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
solid
mp
121-126 °C
溶解性
0.25 g/L
かさ密度
360 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
InChI Key
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.003538.0045757310
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
0.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
121-126 °C
mp
167-170 °C
mp
-8--5 °C
mp
122-125 °C
アプリケーション
  • Octanal Enhances Disease Resistance in Postharvest Citrus Fruit by the Biosynthesis and Metabolism of Aromatic Amino Acids.: This paper discusses the indirect role of IBA in enhancing disease resistance in citrus fruits postharvest by facilitating the biosynthesis of aromatic amino acids. (Duan et al., 2024).
  • Callus Induction Followed by Regeneration and Hairy Root Induction in Common Buckwheat.: This research demonstrates the use of IBA for callus induction and subsequent regeneration and hairy root induction in common buckwheat, providing a valuable protocol for genetic studies and crop improvement. (Omelchenko et al., 2024).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 122 - 125 °C
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN21003540005:
1003540500:
1003540100:
1003540005:
1003540000:
1003540025:
試験成績書(COA)