Merck
1.02937
N,N-ジメチルホルムアミド
for spectroscopy Uvasol®
別名:
DMF, NSC 5356
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥10,900
2.5 L
¥41,000
¥10,900
カートの在庫状況を確認する
バルクの問い合わせ
この商品について
化学式:
HCON(CH3)2
CAS番号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-679-5
NACRES:
NA.03
Bp:
153 °C (lit.)
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.7 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
833 °F
有効性
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Water
蒸発残留物質
≤0.0002%
APHA: ≤10
透過率
270 nm, ≥25%
275 nm, ≥60%
290 nm, ≥80%
300 nm, ≥90%
330 nm, ≥98%
屈折率
n20/D 1.430 (lit.)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
転移温度
flash point 57.5 °C
密度
0.944 g/mL (lit.)
UV吸収
λ: 270 nm Amax: ≤0.60
λ: 275 nm Amax: ≤0.22
λ: 290 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.05
λ: 330 nm Amax: ≤0.01
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI Key
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.109831.0305333120
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
autoignition temp.
833 °F
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
アプリケーション
多くの疎水性有機化合物に用いられる溶媒です。
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Evaporation residue: ≤ 0.0002 %
Water: ≤ 0.02 %
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 1.0 ppb
Transmission (at 270 nm): ≥ 25 %
Transmission (at 275 nm): ≥ 60 %
Transmission (at 290 nm): ≥ 80 %
Transmission (at 300 nm): ≥ 90 %
Transmission (from 330 nm): ≥ 98 %
Absorbance (at 270 nm): ≤ 0.60
Absorbance (at 275 nm): ≤ 0.22
Absorbance (at 290 nm): ≤ 0.10
Absorbance (at 300 nm): ≤ 0.05
Absorbance (from 330 nm): ≤ 0.01
Meet the requirements of "Specific use spectroscopy" according ACS
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
135.5 °F - closed cup
引火点(℃)
57.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体