Merck
1.06395
炭酸ナトリウム
anhydrous 99.999 Suprapur®
別名:
カルシネド ソーダ, ソーダ灰, 炭酸二ナトリウム塩
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
化学式:
Na2CO3
CAS番号:
分子量:
105.99
Beilstein:
4154566
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
207-838-8
NACRES:
NA.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
詳細
for inorganic trace analysis
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
有効性
4090 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
溶解性
212.5 g/L
密度
2.53 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1100 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.063929005051.37014
assay
99.999%
assay
≥99.9% dry basis (acidimetric)
assay
≥99.5%
assay
-
grade
for inorganic trace analysis
grade
-
grade
anhydrous
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
500
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
solubility
212.5 g/L
solubility
212.5 g/L
solubility
-
solubility
-
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
pH
12 (25 °C, 106 g/L)
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
アプリケーション
  • A mixed separation-immobilization method for soluble salts removal and stabilization of heavy metals in municipal solid waste incineration fly ash.: Details a novel method using sodium carbonate for stabilizing heavy metals in waste ash, improving environmental safety and management of industrial by-products (Atanes et al., 2019).
生物化学的/生理学的作用
バッファー成分です。表在性膜タンパク質の除去に使用することができます。
アナリシスノート
Purity (metallic): ≥ 99.999 %
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Chloride (Cl): ≤ 10 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.05 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.1 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 1.0 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.5 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.010 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.020 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.010 ppm
法的情報
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf