Merck
1.06645
硫酸ナトリウム
anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
製品1.06645は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
この商品について
化学式:
Na2SO4
CAS番号:
分子量:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-820-9
MDL number:
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
硫酸ナトリウム, anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
agency
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
particle size
(see specification)
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
Quality Level
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Application
Sodium sulfate anhydrous is the anhydrous, sodium salt form of sulfuric acid, and can be used as buffer and pH modifier or mineral salt.
Sodium sulfate anhydrous fine powder Emprove® Essential is mainly used in highly regulated pharmaceutical applications.
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
保管分類
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Emprove®プログラムを使用してGMPを遵守します。
Emprove® Dossiersで資格認定を加速し、コンプライアンスを維持し、時間を節約しましょう。
Dossiers をダウンロード
注意: EmproveSuite.comに移動します。ユーザー名とパスワードはSigmaAldrich.comとは別のもので、異なる場合があります
無料会員登録すると、数分でEmprove® Dossiersにアクセスできます。 購読プランをアップグレードして、Emprove® Suiteの高度でカスタマイズされたコンテンツをアンロックしてください。
お探しのものが見つかりませんか?Emprove® プログラムのヘルプページをご覧ください。.