Merck
1.07910
Kieselguhr
purified and calcined
別名:
Kieselguhr
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101527
EC Index Number:
272-489-0
NACRES:
NB.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解性
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI Key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
566782215122141
Kieselguhr purified and calcined
Supelco
1.07910
Kieselguhr
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
mp
>450 °C
mp
-
mp
-
mp
-
solubility
0.0037 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
アナリシスノート
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1