Merck
1.08774
Zinc
dust particle size < 63 µm EMPLURA®
別名:
Zinc
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141750
EC Index Number:
231-175-3
NACRES:
NA.21
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
蒸気圧
1.33 hPa ( 487 °C)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥95% metallic Zn basis (manganometric)
≥97.0% Zn basis (complexometric)
フォーム
powder
自己発火温度
460 °C
不純物
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
bp
908 °C/1013 hPa
mp
420 °C
密度
7.14 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1800‑2700 kg/m3
微量陽イオン
Cd: ≤0.2%
Cu: ≤0.005%
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤1.0%
Sn: ≤0.03%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
2099881.08789GF47693122
Zinc dust particle size &#174;
Supelco
1.08774
Zinc
亜鉛 dust, &lt;10&#160;&#956;m, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
209988
亜鉛
Zinc powder for analysis particle size &#174;
Supelco
1.08789
Zinc
亜鉛 powder, max. particle size 5 micron, weight 200&#160;g, min. particle size 1 micron
GF47693122
亜鉛
form
powder
form
dust
form
powder
form
powder
assay
≥95% metallic Zn basis (manganometric), ≥97.0% Zn basis (complexometric)
assay
≥98%
assay
≥95% (complexometric)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
impurities
≤0.5% Substances insoluble in nitric acid
impurities
-
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid
impurities
-
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.14 g/cm3 at 20 °C
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
420 °C
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C
mp
420 °C (lit.)
アナリシスノート
Assay (complexometric, total Zn): ≥ 97.0 %
Assay (manganometric, metall. Zn): ≥ 95.0 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.5 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.2 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 1.0 %
Sn (Tin): ≤ 0.03 %
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
消防法
第2類:可燃性固体
金属粉末
危険等級III
第二種可燃性固体