Merck
1.14441
Chromate Test Kit, colorimetric
0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO₄²⁻), MQuant®
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41116116
NACRES:
NA.24
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
Chromate Test, colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
特定アナライト
chromate
品質水準
測定範囲
0.10-1.6 mg/L (Cr)
0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
適合性
for use with MCOLORTEST®
検出方法
colorimetric
保管温度
15-25°C
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.144021.147561.14758
Chromate Test colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
Supelco
1.14441
Chromate Test
Chromate Test colorimetric, 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
Supelco
1.14402
Chromate Test
Chromate Test colorimetric, 0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-), for use with MQUANT®
Supelco
1.14756
Chromate Test
Chromate Test photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Supelco
1.14758
Chromate Test
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Diphenylcarbazide)
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
chromate
measuring range
0.10-1.6 mg/L (Cr)
measuring range
0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-)
measuring range
0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-)
measuring range
0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
詳細
Method: colorimetric with color card and comparator block with short test tubes 0.10 - 0.20 - 0.30 - 0.45 - 0.6 - 0.8 - 1.0 - 1.3 - 1.6 mg/l Cr 0.22 - 0.45 - 0.67 - 1.0 - 1.3 - 1.8 - 2.2 - 2.9 - 3.6 mg/l CrO₄²⁻ MColortest®
法的情報
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3