Merck
1.17889
USB-C Cable for MAS-100 Sirius® Microbial Air Sampler
new
MAS-100® Sirius®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
物質
copper
包装
pack of 1 unit
メーカー/製品名
USB-C Cable Sirius
テクニック
: suitable using airmonitoring
適合性
MAS-100® Sirius®
詳細
The USB-C Cable is included with the MAS-100 Sirius but can also be ordered separately.
This cable is identified as USB Type C 2.0 PD fast charging, supporting up to 60W (20V, 3A) and has a length of 1.5 meters.
アプリケーション
The USB-C cable is used for charging as well as for connecting to a PC to access the instrument-integrated software via a browser.
法的情報
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Sirius is a registered trademark of MBV AG