リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 59.7 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
1 of 4
当該品目 | 14-599-M | 14-679-M | 14-660-M |
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) | technique(s) activity assay: suitable (kinase) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells |
| mol wt Mw 59.7 kDa | mol wt Mw 57.1 kDa | mol wt Mw 49.6 kDa | mol wt Mw 34 kDa |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. | NCBI accession no. |
詳細
アプリケーション
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
包装
物理的形状
調製ノート
アナリシスノート
その他情報
法的情報
免責事項
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
14-684M:
14-684:
試験成績書(COA)