Merck
70794
BugBuster® GST-Bind Purification Kit
Affinity purification of GST fusion proteins
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.32
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
メーカー/製品名
Novagen®
保管条件
OK to freeze
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
7092270584-M70751
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
OK to freeze
詳細
Affinity purification of GST fusion proteins
The BugBuster® GST•Bind<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Purification Kit combines the GST•Bind Resin, GST•Bind Buffer Kit reagents and BugBuster Protein Extraction Reagent for convenient preparation of soluble cell extracts and affinity purification of GST•Tag<TMSYMBOL></TMSYMBOL> fusion proteins. BugBuster Protein Extraction Reagent is formulated for the gentle disruption of the cell wall of E. coli, resulting in the liberation of soluble protein. Cells are harvested by centrifugation as usual, followed by suspension in BugBuster Reagent. During a brief incubation, soluble proteins are released. The extract is clarified by centrifugation, which removes cell debris and insoluble proteins. The clarified extract is ready to apply to GST•Bind Resin.
その他情報
•2 x 100 mlBugBuster Protein Extraction Reagent
•10,000 UBenzonase Nuclease, purity >90%
•10 mlGST•Bind Resin
•pkg/4Chromatography Columns
•2 x 100 ml10X GST Bind/Wash Buffer
•40 ml10X Glutathione Reconstitution Buffer
•1 gGlutathione, Reduced
法的情報
BUGBUSTER is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
Toxicity: Multiple Toxicity Values, refer to MSDS (O)
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
96.8 °F
引火点(℃)
36 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Traditionally, protein purification from E. coli consists of four distinct phases: harvest, bacterial cell lysis, lysate clarification and protein purification. Bacterial lysis typically requires several time-consuming, hands-on steps, such as freeze/thaw cycles and sonication. These harsh lysis techniques may negatively impact protein quality and contribute to sample-to-sample variability. To maintain protein activity and integrity, detergent-based lysis buffers are routinely used to avoid mechanical protein extraction methods. Regardless of the lysis method used, centrifugation is traditionally required to pellet unwanted cell debris and permit recovery of the clarified lysate. The final step, purification, is frequently performed using affinity media specific for expressed epitope tags. Agarose-based media have typically been used, either as a slurry in microcentrifuge tubes or packed into gravity-driven or spin columns. While easier to manipulate, columns are greatly affected by lysate consistency and carryover of cell debris, which can lead to clogging of the column frits.
すべて表示