Merck
8.02936
2,2-Dimethoxypropane
for synthesis
別名:
2,2-Dimethoxypropane, Acetone dimethyl acetal
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C5H12O2
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
201-056-0
NACRES:
NA.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
グレード
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
60 hPa ( 16 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
>2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
6-31 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
mp
-47 °C
転移温度
flash point -10 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(OC)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,6-3)7-4/h1-4H3
InChI Key
HEWZVZIVELJPQZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
8.203918.03138D155624
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥94.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-47 °C
mp
-
mp
-93 °C
mp
-
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
density
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
expl. lim.
6-31 % (v/v)
expl. lim.
-
expl. lim.
1.8 % (v/v)
expl. lim.
-
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.851
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
14.0 °F
引火点(℃)
-10 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体