Merck
8.06749
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
別名:
Nickel-aluminium alloy
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352402
NACRES:
NA.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
powder
mp
1460 °C
密度
4.3 g/cm3
かさ密度
2850 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
InChI Key
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
72240IRMM532AIRMM532B
Al alloy IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.1 mm foil
IRMM532A
Al alloy
Al alloy IRMM®, certified reference material, 0.01% Co, 0.5 mm wire
IRMM532B
Al alloy
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
4.3 g/cm3
density
-
density
-
density
-
mp
1460 °C
mp
-
mp
-
mp
-
bulk density
2850 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
アナリシスノート
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
PRTR
第1種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
資料
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.