Merck
8.18150
Tin(II) chloride
anhydrous for synthesis
別名:
Tin(II) chloride, Tin dichloride, Stannous chloride
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
実験式(ヒル表記法):
Cl2Sn
CAS番号:
分子量:
189.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-868-0
NACRES:
NA.22
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
品質水準
フォーム
powder
有効性
700 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: reductant
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
623 °C/1013 hPa
mp
246 °C
溶解性
2700 g/L
密度
3.95 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Sn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
452335204722908924
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
2700 g/L
solubility
water: soluble 1780 g/L at 10 °C
solubility
-
solubility
-
mp
246 °C
mp
246 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
form
powder
form
powder
form
crystalline powder, flakes
form
crystals
pH
2.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
2.18 (20 °C)
pH
2.18 (20 °C)
pH
-
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 97.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3