Merck
AIRGAPXL2
エアギャップ装置
For use with Milli-Q® CLX, HX, and HR 7000 series water purification systems.
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
この商品について
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
ZLXLPLUGPAIRGAP001TANKLKXL1
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HX, for use with Milli-Q® HR
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with Direct-Q® UV, for use with Milli-Q® IX 7003, for use with Milli-Q® IX 7005, for use with Milli-Q® IX 7010, for use with Milli-Q® IX 7015
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
詳細
This accessory can be connected directly to a 10 mm OD tubing to protect the reject tubing.
アプリケーション
For the bacteriological protection of reject lines.
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany