Merck
AP132B
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, biotin-SP conjugate
Chemicon®, from goat
ログイン 組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
この製品は、Merck Milliporeウェブサイトでのみ注文できます。
この商品について
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
スキップする
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
由来生物
goat
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
secondary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
rabbit
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
AP124BAP132AAP187F
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
species reactivity
rabbit
species reactivity
mouse
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
conjugate
biotin conjugate
conjugate
biotin conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
FITC conjugate
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
詳細
アフィニティ精製ヤギ抗ウサギIgG、ビオチンコンジュゲート
免疫グロブリンG(IgG)は、ヒト血清に最も豊富に含まれているタンパク質の1つで、成人血液中の正常レベルは8~17 mg/mLです。IgGは微生物に対する体の防御にとって重要であり、その分子は適応免疫反応の一部としてBリンパ球によって産生されます。IgG分子には独立した2つの機能があります。それは、反応を誘発した病原体と結合すること、およびその他の細胞と分子を動員して抗原を破壊することです。IgGプールの変動は体細胞組み換えによって生じ、任意の時点における個体の特異性の数は1011バリアントに及ぶと推定されています。
アプリケーション
EIA:1:50,000-1:100,000
酵素結合ストレプトアビジンを用いたウェスタンブロッティング:1:10,000-1:100,000.
免疫組織染色:1:500-1:5,000
フローサイトメトリー:1:200-1:1,000
蛍光免疫組織/細胞染色:1:200~1:1,000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
ヤギ抗ウサギIgG抗体、ビオチンSPコンジュゲートは、ウサギIgG抗体のレベルを検出できます。ELISAおよびWBにおける使用について発表・検証済み。&&&
研究のカテゴリ
二次& コントロール抗体
研究サブカテゴリー
全免疫グロブリン二次抗体
物理的形状
イムノアフィニティー精製
再溶解:
無菌蒸留水に溶解し、バイアルのラベルに示された容量に合わせてください。
調製ノート
凍結乾燥した製品は、2~8°Cで最長12か月保存できます。溶解後、本品は未希釈の液体の状態で2-8°Cで数週間安定です。溶解後、長期間保存する際は、等量のグリセロールを加えて最終濃度を50%グリセロールとしてください。未希釈アリコートで-20°Cで最長12カ月保存できます。グリセロール添加後は、タンパク質(およびバッファー塩)の濃度がはじめの2分の1になっていることにご注意ください。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:
研究専用です。診断にはご使用になれません。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AP132B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yan Yang et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(2), 519-525 (2012-12-13)
Chronic hypertension is associated with an impaired vascular relaxation caused by an increased vascular tone; however, the underlying mechanisms are not fully understood in human patients. The present study was to investigate whether large-conductance Ca(2+)- and voltage-activated K(+) (BK(Ca)) channels
Neuropeptide S facilitates mice olfactory function through activation of cognate receptor-expressing neurons in the olfactory cortex.
Shao, YF; Zhao, P; Dong, CY; Li, J; Kong, XP; Wang, HL; Dai, LR; Hou, YP
Testing null
Laura Saenz del Burgo et al.
The Journal of comparative neurology, 510(6), 581-606 (2008-08-14)
G-protein inwardly rectifying potassium (GIRK) channels mediate the synaptic actions of numerous neurotransmitters in the mammalian brain and play an important role in the regulation of neuronal excitability in most brain regions through activation of various G-protein-coupled receptors such as
Takafumi Watanabe et al.
The Journal of veterinary medical science, 76(3), 389-394 (2013-11-22)
The purpose of the present study was to investigate the possibility of immunoelectron microscopic observation of endocrine cells in paraffin-embedded tissues. The procedure, which involves reprocessing from sliced tissues and immunohistochemical staining by colloidal-gold immunolabeling of paraffin sections from paraffin
David Lindenbach et al.
Brain research, 1537, 327-339 (2013-09-26)
Motor symptoms of Parkinson's disease are commonly treated using l-DOPA although long-term treatment usually causes debilitating motor side effects including dyskinesias. A putative source of dyskinesia is abnormally high levels of phosphorylated extracellular-regulated kinase (pERK) within the striatum. In animal